Merck
531111
Sigma-Aldrich
N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2,3-ジカルボキシミドペルフルオロ-1-ブタンスルホナート
electronic grade, ≥99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8F9NO5S
CAS番号:
分子量:
461.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99% trace metals basis
mp
55-59 °C (lit.)
溶解性
γ-butyrolactone: 50%
PGMEA: >50%
ethyl lactate: 50%
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C13H8F9NO5S/c14-10(15,12(18,19)20)11(16,17)13(21,22)29(26,27)28-23-8(24)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(23)25/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6?,7?
InChI Key
PNXSDOXXIOPXPY-DPTVFECHSA-N
アプリケーション
カチオン性光重合開始剤。非イオン性光酸発生剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531111-1G:
531111-5G:
531111-BULK:
531111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)