Merck
531081
Sigma-Aldrich
N-ヒドロキシナフタルイミド トリフラート
electronic grade, ≥99%
別名:
N-ヒドロキシナフタルイミド トリフルオロメタンスルホナート, HNT, NHN-TF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H6F3NO5S
CAS番号:
分子量:
345.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
アッセイ
≥99%
mp
212.1-214.2 °C
溶解性
PGMEA: 1%
ethyl lactate: <1%
γ-butyrolactone: ~2%
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C13H6F3NO5S/c14-13(15,16)23(20,21)22-17-11(18)8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(17)19/h1-6H
InChI Key
LWHOMMCIJIJIGV-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-ヒドロキシフタルイミドトリフラート(HNT)は、紫外線にばく露すると酸を生成する光酸発生剤(PAG)であり、これを用いてパターン構造を生成できます。また、酸性架橋の形成により、ポリマーの溶解性を調節できます。
アプリケーション
HNTはパターン化されたナノ粒子の形成に使用でき、半導体機器の大量製造に応用できる可能性があります。また、光応答性細孔によるゼオライトの再開孔にも使用でき、これによりガス透過プロセスの制御が容易になります。HNT存在下で、UV照射トリメチルシリル超薄層セルロースベースのフィルムをPAGとして形成できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531081-1G:
531081-5G:
531081-BULK:
531081-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jan Kendall de Kruif et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 101, 90-102 (2016-02-07)
Newly discovered active macromolecules are highly promising for therapy, but poor bioavailability hinders their oral use. Microencapsulation approaches, such as protein prilling into microspheres, may enable protection from gastrointestinal (GI) enzymatic degradation. This would increase bioavailability mainly for local delivery
Photoregeneration of trimethylsilyl cellulose as a tool for microstructuring ultrathin cellulose supports
Wolfberger A, et al.
Molecules (Basel), 19(10), 16266-16273 (2014)
Surface modification of zeolites using benzene-1, 4-diboronic acid to form gated micropores with mild and photo responsive pore reopening
Fujiwara M, et al.
Chemical Engineering Journal, 146(3), 520-526 (2009)
Rajeev N Bahuguna et al.
Physiologia plantarum, 159(1), 59-73 (2016-08-16)
High night temperature (HNT) is a major constraint to sustaining global rice production under future climate. Physiological and biochemical mechanisms were elucidated for HNT-induced grain yield and quality loss in rice. Contrasting rice cultivars (N22, tolerant; Gharib, susceptible; IR64, high
Non-ionic photo-acid generators for applications in two-photon lithography
Steidl L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(4), 505-513 (2009)