Merck
527068
Sigma-Aldrich
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium triflate
別名:
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14F3IO3S2
CAS番号:
分子量:
538.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
155-160 °C (lit.)
λmax
262 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Ic1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14IS.CHF3O3S/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-14H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
WHQDLCHSPLKATA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
527068-5G:
527068-1G:4548173994604
527068-BULK:
527068-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)