Merck
526975
Sigma-Aldrich
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
別名:
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H19F3O4S2
CAS番号:
分子量:
504.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
90-94 °C (lit.)
λmax
256 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19OS.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
DFSWKIGXUOJVAC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
526975-1G-A:
526975-5G-A:
526975-BULK-A:
526975-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)