Merck
531057
Sigma-Aldrich
トリフェニルスルホニウムパーフルオロ-1-ブタンスルホナート
electronic grade, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)3SO3S(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
562.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
品質水準
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99%
mp
84-88 °C (lit.)
溶解性
PGMEA: ~50%
γ-butyrolactone: ~65%
ethyl lactate: ~65%
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.C4HF9O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h1-15H;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI Key
VLLPVDKADBYKLM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
光カチオン重合開始剤。光酸発生剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
531057-1G:
531057-BULK:
531057-VAR:
531057-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)