Merck
531014
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3CC6H4]2IC4F9SO3
CAS番号:
分子量:
692.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99%
mp
175-177 °C (lit.)
溶解性
PGMEA: ~40%
ethyl lactate: ~55%
γ-butyrolactone: ~65%
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.C4HF9O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h7-14H,1-6H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI Key
DJBAOXYQCAKLPH-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
光カチオン重合開始剤。光酸発生剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
531014-5G:
531014-VAR:
531014-BULK:
531014-1G:4548173994666
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)