Merck
43088
Sigma-Aldrich
ジフェニルヨードニウムクロリド
≥98.0% (AT)
別名:
DPI, NSC 134275
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2I+Cl-
CAS番号:
分子量:
316.57
Beilstein:
3574977
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (AT)
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
233-235 °C (subl.) (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
[Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • プリン類とジアリールヨードニウム塩との銅触媒クロスカップリング反応
  • アセチレン性アリールセレニドの合成
  • アリールアルキンの合成に用いるSonogashiraカップリング反応
  • (アリールメチレン)オキシインドールの合成に用いるC-H官能基化
  • アニリン類のアリール化
  • 可視光感光性系-フルオレセインイエロー-ビス(ジフェニルヨードニウム)に関する研究
  • 分散した光酸発生剤の直接光分解および増感光分解の特性の研究
その他情報
マロン酸塩やジチオカルボン酸塩など求電子フェニル化に使用される試薬試薬として。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43088-25G:4548173993997
43088-BULK:
43088-VAR:
43088-INTR:
43088-5G:4548173994000
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Z.-C. Chen et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4115-4115 (1987)
Synthesis, 723-723 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 4117-4117 (1987)
T Franck et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 130(3-4), 243-250 (2009-03-31)
Neutrophil (PMN) contribution to the acute inflammatory processes may lead to an excessive generation of reactive oxygen metabolites species (ROS) and secretion of granule enzymes. We compared the effects of either phorbol myristate acetate (PMA) or N-formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine (fMLP) in combination
Susana Castro et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(72), 9089-9091 (2012-08-03)
A novel metal-free direct arylation of unbiased arenes with diaryliodonium triflates in a process where the use of solvents and additives is not required has been established.