Merck
241326
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェノール
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
p-ニトロフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
139.11
Beilstein:
1281877
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39032018
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.6 mmHg ( 120 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder, crystals or chunks
自己発火温度
541 °F
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
cold water: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫化カドミウム・ナノ粒子を用いた4-ニトロフェノール(4-NP)の分解が研究されました
アプリケーション
4-ニトロフェノール(4-NP)は、鎮痛薬と解熱薬を製造するための重要な中間体である4-アミノフェノール(4-AP)の調製に使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
336.2 °F
引火点(℃)
169 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241326-50G:
241326-BULK:
241326-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
G Sangami et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(3), 2299-2306 (2014-04-22)
An efficient method to degrade 4-nitrophenol (4-NP) using cadmium sulphide nanoparticles (CdS NPs) prepared by a novel method as a photocatalyst in the presence of H2O2 as a free radical generator was developed. To investigate the degradation mechanism, the interaction
Preparation of gold? dendrimer nanocomposites by laser irradiation and their catalytic reduction of 4-nitrophenol.
Hayakawa K, et al.
Langmuir, 19(13), 5517-5521 (2003)
Reduction of 4-nitrophenol to 4-aminophenol over Au nanoparticles deposited on PMMA.
Kuroda K, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 298(1-2), 7-11 (2009)
Au/graphene hydrogel: synthesis, characterization and its use for catalytic reduction of 4-nitrophenol.
Li J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(17), 8426-8430 (2012)
Kwok Wei Shah et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(10) (2019-05-28)
A novel synthesis of hexagonal gold nanoparticles (Au NPs) via hydrolyzed organosilane (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) using an ultrafast and environmentally friendly method is presented in this study. For the first time, organosilane MPTMS is used for chemical reduction of auric acid