Merck
N7660
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol
chromogenic, liquid
別名:
p-ニトロフェノール 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO3
CAS番号:
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
39032018
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
product name
4-ニトロフェノール 溶液, 10 mM
形状
liquid
品質水準
濃度
10 mM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ニトロフェノールは、化学的中間体として存在するフェノール類化合物であり、有機リン系殺虫剤誘導体パラチオンの生成における分解産物です。(パラセタモール合成の中間体です。4-ニトロフェノールは、合成基質4-ニトロフェニルリン酸の発色性触媒副産物です。主にアルカリホスファターゼアッセイにおける標準物質として使用されます。4-ニトロフェノールは非生物分解性で、その誘導体は除草剤や殺真菌薬の製造に使用されます。
アプリケーション
4-ニトロフェノール溶液は、次の用途で使用されています。
  • 間葉系幹細胞/骨髄間質細胞(BMSC)のアルカリホスファターゼ活性を定量する際の
  • 検量線作成に
  • ヒーラ細胞のβ-ヘキソサミニダーゼ活性を定量するために
  • アルカリホスファターゼ活性の405 nmにおける熱量測定の標準物質として
  • β-ヘキソサミニダーゼ活性を評価するため
調製ノート
p-ニトロフェノールリン酸を基質として用いるアルカリホスファターゼアッセイ(Bessey-Lowry-Brock法など)における検量用試料に適した1.39 mg/mL溶液として調製されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N7660-1ML:
N7660PROC:
N7660-BULK:
N7660-VAR:
N7660-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
<BIG>Nistor, C., Oubina, A., Marco, M. P., Barcelo, D., &amp; Emneus, J.</BIG>
Analytica Chimica Acta, 426, 185-195 (2001)
Biphasic regulation of lysosomal exocytosis by oxidative stress
Ravi S, et al.
Cell Calcium, 60(5), 356-362 (2016)
Degradation of p-nitrophenol in aqueous solution by microwave assisted oxidation process through a granular activated carbon fixed bed
Bo L, et al.
Water Research, 40(16), 3061-3068 (2006)
Prema B Rapuri et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 103(3-5), 368-371 (2007-01-16)
Of the various risk factors contributing to osteoporosis, dietary/lifestyle factors are important. In a clinical study we reported that women with caffeine intakes >300 mg/day had higher bone loss and women with vitamin D receptor (VDR) variant, tt were at
Porous Polylactic Acid-Silica Hybrids: Preparation, Characterization, and Study of Mesenchymal Stem Cell Osteogenic Differentiation
Pandis C, et al.
Macromolecular Bioscience, 15(2), 262-274 (2015)