Merck
M3183
Sigma-Aldrich
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸, 4-モルホリンプロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO4S
CAS番号:
分子量:
209.26
Beilstein:
1106776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
MOPS, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
形状
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and TAMC, tested
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
λ
33 % in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI Key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 大腸菌の周辺質におけるジスルフィド結合ペプチドの生産プラットフォーム:この研究では、タンパク質のフォールディングと安定性にとって不可欠な、周辺質空間における安定した pH 環境を維持するために MOPS バッファーを使用し、大腸菌におけるジスルフィド結合ペプチド生産のための新たなプラットフォームを開発しました。このプラットフォームは、治療に関連するペプチドの生産を大幅に向上させることができました(Gibisch et al., 2024)。
包装
M3183-1KT:
各キットには100 gのサンプルが3個入っており、各サンプルは別の生産ロットから取っています。
その他情報
MOPS製品を簡単に比較検討できるMOPS規格表をご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3183-VAR:
M3183-500G:4548173202648
M3183-EW:
M3183-1KT:
M3183-500G-PB:
M3183-100G:4548173202600
M3183-1KG-PB:
M3183-100G-KC:
M3183-25KG:4548173202631
M3183-BULK:
M3183-1KG:4548173202617
M3183-25G:4548173202624
M3183-6X100G:4548173202655
M3183-6X500G:4548173202662
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Junji Suzuki et al.
Nature communications, 5, 4153-4153 (2014-06-14)
The endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria accumulate Ca(2+) within their lumens to regulate numerous cell functions. However, determining the dynamics of intraorganellar Ca(2+) has proven to be difficult. Here we describe a family of genetically encoded Ca(2+) indicators, named calcium-measuring
Sewa Rijal et al.
Blood, 125(18), 2815-2824 (2015-03-05)
Phosphoinositide signaling regulates diverse cellular functions. Phosphoinositide-3 kinase (PI3K) generates PtdIns(3,4,5)P3 and PtdIns(3,4)P2, leading to the activation of proliferative and anti-apoptotic signaling pathways. Termination of phosphoinositide signaling requires hydrolysis of inositol ring phosphate groups through the actions of PtdIns(3,4,5)P3 3-phosphatase
Y S L Lee et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(3), 543-552 (2015-01-09)
What is the relationship between cleavage stage embryo kinetics, blastocyst metabolism and subsequent embryo viability? Embryos cleaving faster at the first cleavage division resulted in blastocysts with a larger inner cell mass (ICM), higher glucose consumption, lower glycolytic rate, higher
Sanna Byström et al.
Journal of proteome research, 13(11), 4607-4619 (2014-09-19)
The brain is a vital organ and because it is well shielded from the outside environment, possibilities for noninvasive analysis are often limited. Instead, fluids taken from the spinal cord or circulatory system are preferred sources for the discovery of
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it