Merck
I7508
Sigma-Aldrich
myo-イノシトール
≥99% (GC), BioReagent
別名:
1,2,3,4,5,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサン, i-イノシトール, meso-イノシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1907329
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
6.2 (vs air)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white
mp
222-227 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preparation
sample preparation
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
myo-イノシトールは、i-イノシトールとも呼ばれる糖アルコールであり、動物と微生物の両方の増殖因子として機能します。疑似ビタミンに分類されており、体内で重要な役割を担うにも関わらず、その欠乏によって病的状態が生じないため必須ビタミンの基準には適合しません。このポリオールは豊富に存在し、真核細胞二次メッセンジャーの構造要素として機能し、インスリンシグナル伝達および細胞骨格変換などの生物学的プロセスにおいて極めて重要な役割を果たします。
Myo-イノシトールは、ホスファチジルイノシトール(PI)や、そのさまざまなリン酸塩の構造脂質、例えばホスファチジルイノシトールリン酸(PIP)脂質などの主要な成分です。Myo-イノシトールは、オスモライト、細胞培養培地添加剤、栄養素、ホスホイノシチドホスホリパーゼC阻害剤、および代謝産物の役割を果たします。細胞シグナル伝達に関与して腫瘍細胞分化を刺激するおそれがあり、細胞膜リン脂質、血漿リポタンパク、および核に見られ、化学的予防特性を示す可能性があります。Myo-イノシトールは、細胞培養、メタボロミクスおよび生化学の研究に使用されている汎用性の高い化合物であり、細胞過程と、それが健康や病気に及ぼす影響を調べるために役立っています。
myo-イノシトール(MI)は糖のような分子で、主にヒト脳のグリア細胞に存在します。 
アプリケーション
myo-イノシトールは、次の用途で使用されています:
  • 液体基礎培地中の培養のイノシトール飢餓のためのコントロールとして
  • 胚培養用合成卵管液培地におけるサプリメントとして
  • サトウキビ苗栽培用栄養培地を調製するためのFujiビタミン溶液の成分として
生物化学的/生理学的作用
myo-イノシトール(MI)は、浸透圧調節物質として機能し、細胞膜構造やミエリンシート構造の形成に役立っています。膜ホスホイノシチドやリン脂質の重要な前駆体として機能します。myo-イノシトール(MI)の濃度上昇は、アルツハイマー病、大脳神経膠腫症、糖尿病などのさまざまな脳疾患で確認されます。′myo-イノシトールは、膜リン脂質、糖タンパク質を細胞膜に結合させることのできるグリコシルホスファチジルイノシトールアンカー、およびイノシトールリン酸セカンドメッセンジャーの成分です。
膜リン脂質や、細胞膜に糖タンパク質を結合させるアンカーであるグリコシルホスファチジルイノシトール、セカンドメッセンジャーであるイノシトールリン酸の構成成分です。
特徴および利点
  • 細胞生物学、メタボロミクスおよび生化学の研究に最適
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I7508-100G:
I7508-1KG:
I7508-VAR:
I7508-500G:
I7508-50G:
I7508-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Robert B Campenot et al.
Nature protocols, 4(12), 1869-1887 (2009-12-17)
The compartmented culture, in which primary neurons plated in a proximal compartment send their axons under silicone grease barriers and into left and right distal compartments, has enhanced the experimental capabilities of neuronal cultures. Treatments can be applied separately to
C Servo et al.
Diabetologia, 11(6), 575-580 (1975-12-01)
Cerebrospinal fluid (CSF) or CSF and plasma levels of sorbitol, 1,5-anhydroglucitol and myoinositol of diabetic and non-diabetic patients with normal kidney function and of diabetic and non-diabetic patients with impaired kidney function were measured by gas-liquid chromatography. The CSF sorbitol
Pascal M Groenen et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 189(6), 1713-1719 (2004-01-08)
The purpose of this study was to investigate the maternal and children's myo-inositol, glucose, and zinc status in association with spina bifida risk. Sixty-three mothers and 70 children with spina bifida and 102 control mothers and 85 control children were
Nathan Czyzewicz et al.
Journal of experimental botany, 66(17), 5367-5374 (2015-07-03)
In the Arabidopsis thaliana genome, over 1000 putative genes encoding small, presumably secreted, signalling peptides can be recognized. However, a major obstacle in identifying the function of genes encoding small signalling peptides is the limited number of available loss-of-function mutants.
Nathan Czyzewicz et al.
Journal of experimental botany, 66(17), 5229-5243 (2015-07-19)
Plant roots are important for a wide range of processes, including nutrient and water uptake, anchoring and mechanical support, storage functions, and as the major interface with the soil environment. Several small signalling peptides and receptor kinases have been shown