Merck
G7645
Sigma-Aldrich
ジベレリン酸
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
別名:
GA3, ジベレリンA3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O6
CAS番号:
分子量:
346.37
Beilstein:
54346
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI Key
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジベレリン酸は四環性ジテルペノイド化合物であり、葉緑体、細胞質、色素体および小胞体でテルペノイド経路による合成されます。
ジベレリン酸は内因性植物成長制御剤です。
アプリケーション
ジベレリン酸は、雑種ポプラの若葉を処理してMYB転写因子であるPtrMYB012の発現を観察するためおよびin vitroでのエンドウ種子の発芽のために用いられる、ムラシゲスクーク培地(MS)のサプリメントとして使用されています。また、コムギ種子のジベレリン酸(GA)感受性試験のほかArabidopsis 種子の発芽の促進のためにも使用されています。
植物の特定のアプリケーションでは、ジベレリンA3(G1025、G7645)およびA4(G7276)あるいはこれらのジベレリンを組み合わせたときの特異的作用を測定する必要があります。
生物化学的/生理学的作用
ジベレリン酸(GA)は、植物細胞の成長および伸長を促進する重要な植物成長ホルモンです。ジベレリンは急速な茎および根の成長を促進し、有糸分裂を誘導し、休眠打破を促進し、種子の発芽率を上昇させます。ジベレリンは、重力屈性や開花などのプロセスにも関与しています。
植物が成長する重要な局面である発芽、伸長、および開花を制御する植物ホルモンです。この効果は、DELLAリプレッサータンパク質の劣化と、おそらくその他の副次的な信号伝達経路の劣化が引き起こされることによってもたらされます。
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G7645-5G:
G7645-10G:
G7645-500MG:
G7645-100MG:
G7645-BULK:
G7645-VAR:
G7645-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Poplar MYB transcription factor PtrMYB012 and its Arabidopsis AtGAMYB orthologs are differentially repressed by the Arabidopsis miR159 family
Kim MH, et al.
Tree physiology, 38(6), 801-812 (2017)
Asymmetric gibberellin signaling regulates vacuolar trafficking of PIN auxin transporters during root gravitropism
Lofke C, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110, 3627-3632 (2013)
Gibberellic acid in plant: still a mystery unresolved
Gupta R and Chakrabarty, SK
Plant signaling & behavior, 8(9), e25504-e25504 (2013)
Expression patterns of key hormones related to pea (Pisum sativum L.) embryo physiological maturity shift in response to accelerated growth conditions
Ribalta FM, et al.
Frontiers in Plant Science, 10 (2019)
Gibberellic acid production by different fermentation systems using citric pulp as substrate/support
de Oliveira J, et al.
BioMed Research International, 2017 (2017)
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.