Merck
I3750
Sigma-Aldrich
3-インドール酢酸
98%
別名:
IAA, ヘテロオーキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
Beilstein:
143358
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-インドール酢酸(IAA)は、不飽和芳香族環から構成される天然の親水性有機化合物であり、銅触媒によるカップリング反応により、インドール化ジアリールメタン、α-アセトキシケトン、インドールメチルクロモンの合成に一般的に使用されています。
アプリケーション
3-インドール酢酸(IAA)は、酸触媒アシルイミニウムのイオン環化反応により、4,4-ジエトキシブタン-1-アミンを用いて、(±)-ハルマシンを合成する構成要素として使用できます。
(±)-ハルマシンは、さまざまなインドールアルカロイドおよびドーパミン/セロトニン受容体リガンドの合成における重要なステップです。IAAは、アルカロイド (±)-19-ヒドロキシイボガミンの調製にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I3750-100G-A:
I3750-25G-A:
I3750-BULK-A:
I3750-5G-A:
I3750-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of exogenous 3-indoleacetic acid and cadmium stress on the physiological and biochemical characteristics of Cinnamomum camphora
Jihai Z, et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety, 191, 109998-109998 (2020)
A novel synthesis of (?)-harmacine and (?) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 12b-octahydroindole [2, 3-a] quinolizine
King Frank D
Journal of Heterocyclic Chemistry, 44(6), 1459-1463 (2007)
Microwave-assisted copper catalyzed decarboxylative reductive coupling of para-quinone methides with 3-indoleacetic acids: rapid access to polycyclic spiroindolequinone derivatives
Gui-Ting S, et al.
Inorganic chemistry frontiers, 10, 1512-1520 (2023)
Copper-Mediated Decarboxylative Coupling of 3-Indoleacetic Acids with Sulfoxonium Ylides for the Synthesis of alpha-Acetoxyl Ketones
Qiwen G, et al.
Organic Letters, 26, 5940-5945 (2024)
Copper-Mediated Cyclization of o-Hydroxyaryl Enaminones with 3-Indoleacetic Acids toward the Synthesis of 3-Indolmethyl-Chromones
Kangmei W, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 87, 9270-9281 (2022)