Merck
I2273
Sigma-Aldrich
3-インドールアクリル酸
≥98% (HPLC), BioReagent
別名:
3-(3-インドリル)アクリル酸, IAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
Beilstein:
6317
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
187.19  g/mol
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChI Key
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-インドールアクリル酸(IAA)は、遺伝子転写の誘導に使用される化学物質です。この発現系では、目的の遺伝子がtrpEプロモーターを含むプラスミドにクローニングされていなければなりません。
アプリケーション
3-インドールアクリル酸は、E. coli(大腸菌)におけるリボキナーゼ発現の誘導に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
3-インドールアクリル酸(IAA)はトリプトファンから代謝され、この変換は腸内細菌叢により行われます。3-インドールアクリル酸(IAA)は、遺伝子転写の誘導に使用される化学物質です。IAA誘導発現系では、trpプロモーターを含むプラスミド中にクローン化された目的の遺伝子が必要です。腸上皮細胞の障壁機能を促進します。また、IAAは抗炎症反応を引き起こす傾向があり、炎症性腸疾患(IBD)を治療できる可能性のある治療法と見なされています。また、アポトーシス、オートファジー、細胞増殖や遊走など、さまざまな細胞プロセスにも関与しています。腫瘍細胞では、IAAがトリプトファン代謝を妨げることも報告されています。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I2273-BULK:
I2273-VAR:
I2273-5G:
I2273-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deuterated nucleotides as chemical probes of RNA structure: a detailed protocol for the enzymatic synthesis of a complete set of nucleotides specifically deuterated at ribose carbons
Azad R, et al.
ScienceOpen Research (2015)
Effective induction of tryptophan promoter under glucose starvation
MIZUTANI S, et al.
J. Chem. Eng. Jpn., 21(6), 658-660 (1988)
High-expression vectors with multiple cloning sites for construction of trpE fusion genes: pATH vectors.
T J Koerner et al.
Methods in enzymology, 194, 477-490 (1991-01-01)
Identification and functional analyses of differentially expressed metabolites in early stage endometrial carcinoma
Shi K, et al.
Cancer Science, 109(4), 1032-1043 (2018)
Indoleacrylic acid produced by commensal peptostreptococcus species suppresses inflammation
Wlodarska M, et al.
Cell host & microbe, 22(1), 25-37 (2017)