Merck
57410
Sigma-Aldrich
インドール-3-プロピオン酸
≥97.0% (T)
別名:
NSC 3252, NSC 47831, 3-(3-インドリル)プロパン酸, 3-(3-インドリル)プロピオン酸, IPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO2
CAS番号:
分子量:
189.21
Beilstein:
147733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
InChI Key
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インドール-3-プロピオン酸は、トリプトファンの脱アミノ化反応から得られます。
アプリケーション
以下の調製のための反応剤:
  • ストリゴラクトンの蛍光類縁体
  • 抗腫瘍試薬
  • メラノコルチン受容体リガンド
  • 免疫抑制試薬
  • C型肝炎ウィルス阻害剤
  • ヒスタミンH4受容体作用薬
  • NR2B/NMDA受容体拮抗剤
  • CB1拮抗剤(肥満治療)
  • 抗菌剤
  • TGF-β 受容体結合阻害剤
インドール-3-プロピオン酸は以下の経路を適用したインドール-3-プロピオン酸合成に使用することができます:酢酸中でN-ブロモコハク酸イミドと反応させ、続いてH2/Pd触媒で処理。
生物化学的/生理学的作用
肝臓移植後のかん流を改善する補助剤として研究されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
57410-100G-F:
57410-VAR-F:
57410-BULK-F:
57410-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design and parallel synthesis of new bicyclic small molecules for targeting the melanocortin receptors.
Byoung J Min et al.
Advances in experimental medicine and biology, 611, 187-188 (2009-04-30)
Prandi, C.; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 3781-3781 (2011)
Subra, G.; et al.
QSAR & Combinatorial Science, 26, 496-496 (2007)
Rosaria Gitto et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(4), 1640-1647 (2009-01-23)
A combined ligand-based and structure-based approach has previously allowed us to identify NR2B/NMDA receptor antagonists containing indole scaffold. In order to further explore the main structure activity relationships of this class of derivatives we herein report the design, synthesis and
Francis Giraud et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5203-5206 (2010-07-27)
N-aryl-3-(indol-3-yl)propanamides were synthesized and their immunosuppressive activities were evaluated. This study highlighted the promising potency of 3-[1-(4-chlorobenzyl)-1H-indol-3-yl]-N-(4-nitrophenyl)propanamide 15 which exhibited a significant inhibitory activity on murine splenocytes proliferation assay in vitro and on mice delayed-type hypersensitivity (DTH) assay in vivo.