Merck
I3408
Sigma-Aldrich
インドール
≥99%
別名:
1H-ベンゾ[b]ピロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
107693
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI Key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • インドールは、ゴニオミチン、(−)-イサチシンA、および(±)-アスピドスペルミジンなどの化合物の全合成に使用される窒素含有複素環式化合物です。
  • 有機太陽電池の合成染料における電子供与体部分として使用されています。
  • さらに、非線形光学のアプリケーションに対して、インドールをベースとする共役小分子の調製に使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I3408-VAR:
I3408-500G:
I3408-100G:
I3408-25G:
I3408-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic selective cyclizations of aminocyclopropanes: formal synthesis of aspidospermidine and total synthesis of goniomitine
De Simone F, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 122(33), 5903-5906 (2010)
Regioselective Inter-and Intramolecular Formal [4+ 2] Cycloaddition of Cyclobutanones with Indoles and Total Synthesis of (?)-Aspidospermidine
Kawano M, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 125(3), 940-944 (2013)
Impact of Thermal Annealing on Organic Photovoltaic Cells Using Regioisomeric Donor-Acceptor-Acceptor Molecules
Zhang T, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 9(30), 25418-25425 (2017)
Synthesis and nonlinear optical properties of novel conjugated small molecules based on indole donor
Liu J, et al.
Journal of Molecular Structure, 1165(30), 223-227 (2018)
Synthesis of double D-A branched organic dyes employing indole and phenoxazine as donors for efficient DSSCs
Hong Y, et al.
Tetrahedron, 70(36), 6296-6302 (2014)