Merck
N0640
Sigma-Aldrich
1-ナフタレン酢酸
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
別名:
α-ナフタレン酢酸, 1-ナフチル酢酸, NAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O2
CAS番号:
分子量:
186.21
Beilstein:
1308415
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
crystalline
テクニック
cell culture | plant: suitable
white to light yellow
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI Key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ナフタレン酢酸(NAA)は、合成植物ホルモンのオーキシンであり、ムラシゲ・スクーグ培地やチュー(N6)培地などの細胞培養用培地に添加されます。
1-ナフタレン酢酸は以下の用途に使用されています:
  • カルスを開始するためにMS培地を修飾するため
  • 形質転換体の選択に用いる固形K3培地の添加物として
  • V-KM培地およびCg培地などの培養培地の調製のため
生物化学的/生理学的作用
1-ナフタレン酢酸は、植物の繁殖に使用する合成オーキシンの一つで、側方の不定根の形成を誘導できます。
調製ノート
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N0640-BULK:
N0640-100G:
N0640-VAR:
N0640-100MG:
2540049:
N0640-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Apical Dominance and Some Other Phenomena Illustrating Correlative Effects of Hormones
Plant Growth and Development (2002)
Callus induction and organogenesis in soybean Glycine max (L.) Merr cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
Joyner EY, et al.
The Open Plant Science Journal, 4(1) (2010)
Propagation by Cuttings
Module in Life Sciences (2017)
Hormonal characterization of transgenic tobacco plants expressing the rolC gene of Agrobacterium rhizogenes TL-DNA
Nilsson O, et al.
Plant Physiology, 102(2), 363-371 (1993)
Protoplast technology in genome manipulation of potato through somatic cell fusion
Somatic Genome Manipulation, 217-235 (2015)
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.