詳細
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸は合成オーキシンであり、インドール-3-酢酸の類似体です。
アプリケーション
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸は、以下のサプリメントとして使用されています:
- 薄い細胞層外植片培養用のMurashige & Tucker培地
- カルス形成を開始させるMurashige & Skoog培地
- 未熟接合胚培養用のN6基礎培地
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D7299-VAR:
D7299-100G:4548173948614
D7299-250G:4548173948621
D7299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Callus induction and organogenesis in soybean [Glycine max (L.) Merr.] cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
The Open Plant Science Journal, 4(1), 57-63 (2010)
A small acidic protein 1 (SMAP1) mediates responses of the Arabidopsis root to the synthetic auxin 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid
The Plant Journal, 47(5), 788-801 (2006)
Journal of hazardous materials, 372, 113-120 (2018-04-22)
The effects of four inorganic anions (Cl-, SO42-, HCO3-, NO3-) usually present in groundwater were investigated on the photo-Fenton degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). A kinetic model derived from a reaction sequence is proposed using the ferrioxalate complex as iron
Effect of promoter driving selectable marker on corn transformation
Transgenic research, 17(4), 695-695 (2008)
Effect of 2, 4-D and 4-CPPU on somatic embryogenesis from stigma and style transverse thin cell layers of Citrus
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 68(1), 57-63 (2002)