I5125
myo-イノシトール
≥99% (GC), powder, precursor of membrane phospho-inositides and phospholipid
別名:
1,2,3,4,5,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサン, i-イノシトール, meso-イノシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(6)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1907329
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
詳細
Myo-イノシトール(MI)は糖に似た分子で、主にヒト脳のグリア細胞に存在します。イノシトールファミリーに属するC6糖アルコールの立体異性体です。イノシトール三リン酸の前駆体として、また細胞内セカンドメッセンジャーとして働きます。Myo-イノシトールは、甲状腺刺激ホルモン、卵胞刺激ホルモン(FSH)、インスリンなどの複数のホルモンを調節します。Myo-イノシトールと、イノシトールの別の立体異性体であるd-chiro-イノシトールは、さまざまな方法で、インスリン抵抗性(IR)に関連するさまざまな代謝調節解除のバランスに関与しています。
アプリケーション
myo-イノシトールは、次の用途で使用されています:
- ガス液体クロマトグラフィー(GC)による単糖分析のためのスタンダードとして
- 細胞の解糖代謝を調べるための腹腔マクロファージ(PM)の培養のためのRフリーSeahorse培地の成分としてΦ
- in vitro の胚発達を延長するためのSOFaaci培地サプリメントとして
- ナチュラルキラー(NK)細胞株を培養するためのα 最小必須培地(αMEM)ベースの完全培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
myo-イノシトール(MI)は浸透圧調節物質として機能し、膜ホスホイノシチドやリン脂質の重要な前駆体です。細胞膜やミエリン鞘の構造の形成に役立っています。myo-イノシトール(MI)の濃度上昇は、アルツハイマー病、大脳神経膠腫症、脳腫瘍などのさまざまな脳疾患で確認されます。′
膜リン脂質や、細胞膜に糖タンパク質を結合させるアンカーであるグリコシルホスファチジルイノシトール、セカンドメッセンジャーであるイノシトールリン酸の構成成分です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5125-VAR:
I5125-BULK-PC:
I5125-BULK:
I5125-100G:
I5125-50G:
I5125-10MG:
I5125-500G:
2540094:
I5125-1KG:
I5125-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hiroki Okada et al.
STAR protocols, 2(3), 100733-100733 (2021-08-31)
Microscopy-based analysis of protein accumulation at a given subcellular location in real time provides invaluable insights into the function of a protein in a specific process. Here, we describe a detailed protocol for determining protein accumulation kinetics at the division
For Yue Tso et al.
PloS one, 16(3), e0247640-e0247640 (2021-03-05)
Neutralizing-antibody (nAb) is the major focus of most ongoing COVID-19 vaccine trials. However, nAb response against SARS-CoV-2, when present, decays rapidly. Given the myriad roles of antibodies in immune responses, it is possible that antibodies could also mediate protection against
Satu Hänninen et al.
Bio-protocol, 7(9), e2268-e2268 (2017-05-05)
Glycerophospholipids consist of a glycerophosphate backbone to which are esterified two acyl chains and a polar head group. The head group (e.g., choline, ethanolamine, serine or inositol) defines the glycerophospholipid class, while the acyl chains together with the head group
Mark A Gillespie et al.
STAR protocols, 1(3), 100216-100216 (2020-12-31)
Quantitative changes in transcription factor (TF) abundance regulate dynamic cellular processes, including cell fate decisions. Protein copy number provides information about the relative stoichiometry of TFs that can be used to determine how quantitative changes in TF abundance influence gene
Jinhua Liu et al.
Nature communications, 9(1), 4386-4386 (2018-10-24)
In addition to serving as a prosthetic group for enzymes and a hemoglobin structural component, heme is a crucial homeostatic regulator of erythroid cell development and function. While lncRNAs modulate diverse physiological and pathological cellular processes, their involvement in heme-dependent
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research