Merck
74137
Sigma-Aldrich
D-(+)-チロ-イノシトール
≥98.0% (HPLC)
別名:
D-(+)-チロ-イノシトール, 1,2,4/3,5,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D 64.0±3.0°, c = 1 in H2O
white
mp
230 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 臨床診療における D-カイロイノシトール: 基礎および臨床研究におけるイノシトールに関する専門家グループによる広範なレビューでは、D-カイロイノシトールが多嚢胞性卵巣症候群などの症状の管理に役立つ物質であると紹介されており、その臨床応用とメタボリック症候群の管理における潜在的な利点が強調されています(Dinicola et al., 2024)。
  • D-カイロイノシトールは寿命と抗酸化能力を高めます: ある研究では、D-カイロイノシトールが Nrf-2/SKN-1 および FOXO/DAF-16 経路の活性化を通じて Caenorhabditis elegans の抗酸化能力を高め、寿命を延ばすことが実証されており、加齢に伴う健康介入における投与量の最適化の可能性を示唆しています(Shi et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
インスリンシグナル伝達における重要なセカンドメッセンジャーです。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74137-VAR:
74137-10MG:
74137-BULK:
74137-50MG:
74137-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hao-Han Chang et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 240(1), 8-14 (2014-07-26)
Diabetic nephropathy is a serious complication of diabetes mellitus with a pressing need for effective metabolic markers to detect renal impairment. Of potential significance are the inositol compounds, myo-inositol (MI), and the less abundant stereoisomer, D-chiro-inositol (DCI), which are excreted
Alessandro D Genazzani et al.
Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 30(6), 438-443 (2014-03-08)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine condition that affects fertility through oligo-ovulation, hyperandrogenism and polycystic morphology of the ovaries. Since it has been demonstrated a high incidence of insulin resistance in PCOS patients, our study aimed to evaluate
J E Nestler et al.
The New England journal of medicine, 340(17), 1314-1320 (1999-04-29)
Women with the polycystic ovary syndrome have insulin resistance and hyperinsulinemia, possibly because of a deficiency of a D-chiro-inositol-containing phosphoglycan that mediates the action of insulin. We hypothesized that the administration of D-chiro-inositol would replenish stores of the mediator and
Alfonsa Pizzo et al.
Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 30(3), 205-208 (2013-12-20)
Myo-inositol and D-chiro-inositol are capable of improving the ovarian function and metabolism of polycystic ovary syndrome (PCOS) patients. The aim of this work is to compare the effects of myo-inositol and D-chiro-inositol in PCOS. We enrolled 50 patients, with homogeneous
Ken-ichi Yoshida et al.
Applied and environmental microbiology, 72(2), 1310-1315 (2006-02-08)
D-chiro-inositol (DCI) is a drug candidate for the treatment of type 2 diabetes and polycystic ovary syndrome, since it improves the efficiency with which the body uses insulin and also promotes ovulation. Here, we report genetic modification of Bacillus subtilis