安全性情報
1379081
USP
D,L-5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-[4-[[(2-アミノ-1,4,5,6,7,8-ヘキサヒドロ-5-メチル-4-オキソ-6-プテリジニル)メチル]アミノ]ベンゾイル]-L-グルタミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23CaN7O6
CAS番号:
分子量:
497.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
calcium d,l-5-methyltetrahydrofolate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C20H25N7O6.Ca/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI Key
VWBBRFHSPXRJQD-ZEDZUCNESA-L
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
このUSP標準品は、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています.
以下の米国薬局方(USP)モノグラフの記載に従って、HPLCによる強度および不純物分析用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
  • l-5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム錠
  • l-5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウムカプセル
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1379081-300MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 4841-4841 (2016)
Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 4842-4842 (2016)