certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. F0300000
traceable to USP 1286005
APIファミリー
folic acid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI Key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1035-1G:
PHR1035-1G-PW:
94402-1G-BULK:
PHR1035-3X200MG:
94402-1G:
PHR1035-1G-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック