Merck
PHR1054
Supelco
リボフラビン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(−)-リボフラビン, ビタミンB2, ビタミンG, ラクトフラビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O6
CAS番号:
分子量:
376.36
Beilstein:
97825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
34058005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. R060000
traceable to USP 1603006
APIファミリー
riboflavin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらの物質は、製薬会社での出庫試験、製薬会社による定性的および定量的分析法の開発、食品および飲料品質管理試験、およびその他の校正要件を含む分析用途への使用に適しています。
リボフラビンは、調理済みソーセージおよびエナジードリンク中の分析物をさまざまなクロマトグラフィー法で測定する際の標準物質としても使用できます。
アナリシスノート
これらの二次標準品は、それらが利用できるUSP、EP(PhEur)およびBPの一次標準品に対するマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に従って作成および認証されます。このCRMに関する全ての情報は、試験成績書上で確認できます。
脚注
この物質の分析証明書の例を参照するには、下の欄にLRAC0268と入力してください。これはあくまで証明書の例であり、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1054-1G-PW:
PHR1054-1G-BULK:
38257-1G:
PHR1054-1G:
38257-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid method for determination of riboflavin in urine by high-performance liquid chromatography
Smith DM, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 182(3), 285-291 (1980)
Determination of total riboflavin in cooked sausages
Valls F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(3), 1067-1070 (1999)
Simultaneous determination of riboflavin, pyridoxine, nicotinamide, caffeine and taurine in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry
Aranda M and Morlock G
Journal of Chromatography A, 1131(1-2), 253-260 (2006)
Zisis Gatzioufas et al.
Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), 29(12), 846-848 (2013-10-31)
To investigate the effect of high-fluence corneal collagen cross-linking (CXL) with riboflavin and ultraviolet-A in the management of progressive keratoconus. Preliminary results from a prospective cohort study. Seven eyes from 7 patients with progressive keratoconus subjected to CXL were included.
Carol P Wilson et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(6), 1302-1308 (2013-04-24)
Intervention with riboflavin was recently shown to produce genotype-specific lowering of blood pressure (BP) in patients with premature cardiovascular disease homozygous for the 677C→T polymorphism (TT genotype) in the gene encoding the enzyme methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). Whether this effect is
資料
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.