認証
BP
APIファミリー
riboflavin
フォーム
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
メーカー/製品名
BP
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
240-245 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
InChI Key
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Riboflavin sodium phosphate is a supplement form of riboflavin (vitamin B2), which is necessary for human nutrition, and growth. It finds potential applications in biological redox reactions and is found in several foodstuffs, energy drinks, and vitamin formulations.
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
BP459:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック