Merck
R7649
Sigma-Aldrich
Riboflavin
meets USP testing specifications
別名:
(−)-リボフラビン, ビタミンB2, ビタミンG, ラクトフラビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O6
CAS番号:
分子量:
376.36
Beilstein:
97825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
98.0-102.0% dry basis
フォーム
powder
dark yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
詳細
リボフラビンは水に可溶性の必須ビタミンです。乳および卵がその主な供給源であることがわかっています。リボフラビンはあらゆる組織において通常酵素と結合しています。血漿中に存在する場合は、リボフラビンはアルブミンおよび特異的な免疫グロブリンと結合しています。
アプリケーション
(-)-リボフラビンはin vitroで、紫外線A(UVA)による活性化を経たその抗微生物作用の研究に使用されています。また、架橋結合した星細胞のポリエチレン膜表面のコラーゲンコーティングにも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
リボフラビンは、活性酵素補因子のリボフラビン5′-一りん酸(別名フラビンモノヌクレオチド(FMN))およびフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)の前駆体としても機能します。 食事でリボフラビンが欠乏すると、よく知られている症候群であるビタミンB2欠乏症になります。 リボフラビンは腫瘍発達および心血管疾患に対して保護効果を示します。欠乏すると酸化還元反応を含めて代謝に影響することも多いです。リボフラビンは鉄の吸収、消化管の発達、神経の形成、角膜血管形成および角膜混濁において重要であることがわかっています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R7649-25G:
R7649-500G:
R7649-1KG:
R7649-VAR:
R7649-BULK:
R7649-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N Kotowicz et al.
Beneficial microbes, 10(7), 759-771 (2020-01-23)
Bacillus species are becoming increasingly relevant for use as probiotics or feed additives where their heat stability can ensure survival in the food matrix or enable long-term storage at ambient temperature. Some Bacillus species are pigmented and in this study
Bas Berbers et al.
Scientific reports, 10(1), 4310-4310 (2020-03-11)
Antimicrobial resistance (AMR) is a major public health threat. Plasmids are able to transfer AMR genes among bacterial isolates. Whole genome sequencing (WGS) is a powerful tool to monitor AMR determinants. However, plasmids are difficult to reconstruct from WGS data.
Evaluation of antibacterial efficacy of photo-activated riboflavin using ultraviolet light (UVA)
Makdoumi K, et al.
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 248(2), 207-212 (2010)
Mechanical stretching elevates peptidyl arginine deiminase 2 expression in astrocytes
Algeciras ME, et al.
Current Eye Research, 33(11-12), 994-1001 (2008)
Graciely Gomes Correa et al.
Data in brief, 31, 105736-105736 (2020-06-09)
Modular and tuneable genetic tools for Metabolic Engineering fuels the development of chassis for the efficient production of biocompounds at industrial scale. We have constructed an autoinduction device for gene expression in Bacillus subtilis based on the LuxR/I quorum sensing
資料
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.