Merck
R2500
Sigma-Aldrich
all trans-レチナール
powder, ≥98%
別名:
ビタミンAアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O
CAS番号:
分子量:
284.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
yellow
mp
62-64 °C
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI Key
NCYCYZXNIZJOKI-OVSJKPMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オールトランスレチナールは、ビタミンA群の主な誘導体のひとつです。さまざまな食物がビタミンAの供給源となります。肝臓に多く含まれ、有色野菜類にも含まれます。
アプリケーション
オールトランスレチナールは次の用途で使用されています:
  • 光遺伝学的実験
  • 電気生理学的実験
  • 気道上皮におけるレチナールからレチノールへの変換に対するAKR1B10 (アルド-ケト還元酵素[AKR]スーパーファミリーのメンバー)の作用を研究するため
  • ヒト子宮内膜間質細胞の脱落膜形質転換
生物化学的/生理学的作用
オールトランス型レチナールは、in vivoでレチナール脱水素酵素の活性によってレチノイン酸に変換されます。レチノイン酸は、正常細胞と悪性細胞の増殖と分化を制御する転写因子として作用するレチノイン酸受容体(RAR)とレチノイドX受容体(RXR)の両方のリガンドです。レチナール異性体は、Gタンパク質結合型膜貫通タンパク質であるオプシンに結合して視覚系および非視覚系で感光性受容体を形成する発色団でもあります。オールトランス型レチナールは強力な光増感剤です。
包装
密封アンプル入り。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Jihye Yeon et al.
PLoS biology, 16(6), e2004929-e2004929 (2018-06-09)
Animal locomotion is mediated by a sensory system referred to as proprioception. Defects in the proprioceptive coordination of locomotion result in uncontrolled and inefficient movements. However, the molecular mechanisms underlying proprioception are not fully understood. Here, we identify two transient
Smoking-induced upregulation of AKR1B10 expression in the airway epithelium of healthy individuals
Wang R, et al.
Chest, 138(6), 1402-1410 (2010)
Yasushi Imamoto et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(5), 664-673 (2013-09-12)
Cone visual pigments are visual opsins that are present in vertebrate cone photoreceptor cells and act as photoreceptor molecules responsible for photopic vision. Like the rod visual pigment rhodopsin, which is responsible for scotopic vision, cone visual pigments contain the
Hai Li et al.
The Journal of biological chemistry, 291(49), 25319-25325 (2016-10-30)
Natural anion channelrhodopsins (ACRs) recently discovered in cryptophyte algae are the most active rhodopsin channels known. They are of interest both because of their unique natural function of light-gated chloride conductance and because of their unprecedented efficiency of membrane hyperpolarization
Lieuwe Biewenga et al.
ACS omega, 5(5), 2397-2405 (2020-02-18)
The efficient engineering of iminium biocatalysis has drawn considerable attention, with many applications in pharmaceutical synthesis. Here, we report a tailor-made iminium-activated colorimetric "turn-on" probe, specifically designed as a prescreening tool to facilitate engineering of iminium biocatalysis. Upon complexation of