結合体
agarose conjugate
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
アナライトの化学物質クラス
proteins
テクニック
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Matrix
(4% agarose bead; 45-165μm bead size)
アイソタイプ
IgG1
キャパシティ
>0.6 mg/mL, resin binding capacity (FLAG-BAP)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
溶出 - FLAG®ペプチド、グリシン、pH 3.5、3x FLAG®ペプチド
免疫原
アプリケーション
製品の詳細につきましては、FLAG®アプリケーションポータルをご覧ください。
物理的形状
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
よく一緒に購入される製品
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
A2220-BULK:
A2220-2X25ML:
A2220-1ML:
A2220-4X25ML:
A2220-5ML:
A2220-10ML:
A2220-1ML-KC:
A2220PROC:
A2220-VAR:
A2220-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The FLAG® Expression System is a proven method to express, purify and detect recombinant fusion proteins. Sigma®, the proven provider of FLAG®, now offers a magnetic bead for immunoprecipitation, protein purification, and the study of protein-protein interactions. The ANTI-FLAG® M2 Magnetic Bead is composed of murine derived, anti-FLAG® M2 monoclonal antibody attached to superparamagnetic iron impregated 4% agarose beads, with an average diameter of 50 µm. The M2 antibody is capable of binding to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus, or C-terminus locations in mammalian, bacterial, and plant extracts.
プロトコル
M2モノクローナル抗体4%アガロースアフィニティーゲルを使用したFLAG®融合タンパク質の免疫沈降(IP)のためのプロトコル
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
関連コンテンツ
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.