Merck
A2095
Millipore
モノクローナル抗HA抗体-アガロース結合 マウス宿主抗体
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
別名:
モノクロナール抗HA, 抗HA抗体, 抗インフルエンザ赤血球凝集素抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
mouse
品質水準
結合体
agarose conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HA-7, monoclonal
フォーム
PBS suspension
アイソタイプ
IgG1
キャパシティ
20-50 nmol/mL elution capacity (HA-tagged fusion protein)
30-50 nmol/mL binding capacity (HA-tagged fusion protein)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HAタグは9アミノ酸タグであり、YPYDVPDYA配列(N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C)は、赤血球凝集素(HA)配列の98~106番目のアミノ酸残基のHAタンパク質に由来します。HAタグは荷電したアミノ酸残基を高い割合で含むため、強力な抗体認識部位を形成する可能性が高いです。モノクローナル抗HAアガロース複合体は、天然型および変性/還元型のHAタグタンパク質を認識します。本製品は、E. coli(大腸菌)または哺乳類細胞で発現するNまたはC末端HAタグ融合タンパク質と反応します。
特異性
この抗体は、未変性のみならず変性還元型HA標識タンパク質を認識し、E. coliあるいは哺乳類の細胞で発現されるN-もしくはC-末端HA標識融合タンパク質と反応します。
免疫原
HA標識として知られ、KLHに接合されたヒトインフルエンザウイルス赤血球凝集素(HA)のフラグメント断片に対応する合成ペプチド
アプリケーション
免疫沈降アッセイでの使用、ならびにHAタグ融合タンパク質の免疫親和性精製に適しています。
物理的形状
0.01M PBS溶液懸濁液(15mMアジ化ナトリウム含有)
調製ノート
臭化シアン活性化アガロースを用いて調製できます。特異的抗体濃度は精製用樹脂 1 mLあたり2.0~2.4 mgです。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2095-500UL:
A2095-VAR:
A2095-5X1ML:
A2095-1ML:
A2095-BULK:
A2095-500UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frontiers in neurology and neuroscience research null
Yinghong Ma et al.
Journal of virology, 85(1), 86-97 (2010-10-22)
Many aspects of the assembly of hepatitis C virus (HCV) remain incompletely understood. To characterize the role of NS2 in the production of infectious virus, we determined NS2 interaction partners among other HCV proteins during productive infection. Pulldown assays showed
Ying Li et al.
Cancer research, 70(20), 8159-8168 (2010-10-05)
As a tumor marker for colorectal cancers, carcinoembryonic antigen (CEA) enhances the metastatic potential of cancer cells. CEA functions as an intercellular adhesion molecule and is upregulated in a wide variety of human cancers. However, the molecular mechanisms by which
Lin-Chun Chang et al.
Nucleic acids research, 40(3), 1331-1344 (2011-10-15)
The yeast RNA helicase Dhh1p has been shown to associate with components of mRNA decay and is involved in mRNA decapping and degradation. An RNA-binding protein, Rbp1p, is known to bind to the 3'-UTR of porin (POR1) mRNA, and induces
Luzhou Xing et al.
Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 24(1-2), 30-43 (2012-10-26)
The chromosome 21 gene RCAN1, encoding a modulator of the calcineurin (CaN) phosphatase, is a candidate gene for contributing to cognitive disability in people with Down syndrome (DS; trisomy 21). To develop a physiologically relevant model for studying the biochemistry