Merck
M8823
Millipore
抗-FLAG® M2磁性ビーズ
affinity isolated antibody
別名:
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体, FLAG®アフィニティーレジン, FLAG®レジン(ハイスループット), FLAG®磁気アフィニティーレジン, 抗ddddk, 抗dykddddk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
結合体
magnetic beads
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2, monoclonal
形状
suspension
シェルフライフ
2 yr at -20 °C
アナライトの化学物質クラス
proteins
テクニック
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
ビーズサイズ
20-75 μm
マトリックス
superparamagnetic iron impregnated 4% agarose bead, with an average diameter of 50 μm.
アイソタイプ
IgG1
キャパシティ
≥0.6 mg/mL binding capacity
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗-FLAG M2磁性ビーズは、抗-FLAG M2マウスモノクローナル抗体を結合させた、4%のアガロースビーズです。 M2抗体は、N-末端、Met N-末端、およびC-末端のFLAG配列を認識します。 これにより、FLAGペプチド配列を持った融合タンパク質の検出や捕捉が可能になります。
アプリケーション
免疫沈降での使用に適しています。
溶出 - FLAG®ペプチド、グリシン、pH 3.5、3倍FLAG®ペプチド
メルクのFLAG®アプリケーションポータルで製品の詳細をご確認ください。
特徴および利点
磁気特性により、以下が可能になります。
-きわめて迅速な分離
-洗浄の繰り返しなど、操作が大幅に加速
-プレートフォーマットで複数サンプルの処理を実施
これにより、以下が実現します。
-実験の加速
-再現性の改善
-関心タンパク質の定量精度の向上
物理的形状
10mMリン酸ナトリウム、150mM塩化ナトリウム、pH 7.4、0.02%(w/v)アジ化ナトリウム(PBA/A)を含む50%グリセロール中50%懸濁液として供給されます。 .
法的情報
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
FLAG™ アフィニティゲル、FLAG™ タグ、3x FLAG™ タグ、DYKDDDDK タグ
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M8823-BULK:
M8823-5ML:
M8823-1ML:
M8823-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Kollmann et al.
Leukemia, 31(4), 934-944 (2016-10-16)
Most myeloproliferative neoplasm (MPN) patients lacking JAK2 mutations harbour somatic CALR mutations that are thought to activate cytokine signalling although the mechanism is unclear. To identify kinases important for survival of CALR-mutant cells, we developed a novel strategy (KISMET) that
Chanqiong Zhang et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1213-1222 (2019-04-16)
It is verified that long non-coding RNAs (lncRNAs) play crucial roles in various cancers. LncRNA LEF1-AS1 is a reported oncogene in colorectal cancer and glioblastoma. In this study, we unveiled that LEF1-AS1 markedly increased in oral squamous cell carcinoma (OSCC)
Ephrem G Kassa et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007851-e1007851 (2019-06-27)
Enteropathogenic E. coli (EPEC) is an extracellular diarrheagenic human pathogen which infects the apical plasma membrane of the small intestinal enterocytes. EPEC utilizes a type III secretion system to translocate bacterial effector proteins into its epithelial hosts. This activity, which
Long Yang et al.
Nature communications, 9(1), 2329-2329 (2018-06-15)
The ubiquitin regulatory X domain-containing proteins (UBXNs) are likely involved in diverse biological processes. Their physiological functions, however, remain largely unknown. Here we present physiological evidence that UBXN3B positively regulates stimulator-of-interferon genes (STING) signaling. We employ a tamoxifen-inducible Cre-LoxP approach
Rajindra P Aryal et al.
Molecular cell, 67(5), 770-782 (2017-09-09)
The mammalian circadian clock is built on a feedback loop in which PER and CRY proteins repress their own transcription. We found that in mouse liver nuclei all three PERs, both CRYs, and Casein Kinase-1δ (CK1δ) are present together in
資料
The FLAG® Expression System is a proven method to express, purify and detect recombinant fusion proteins. Sigma®, the proven provider of FLAG®, now offers a magnetic bead for immunoprecipitation, protein purification, and the study of protein-protein interactions. The ANTI-FLAG® M2 Magnetic Bead is composed of murine derived, anti-FLAG® M2 monoclonal antibody attached to superparamagnetic iron impregated 4% agarose beads, with an average diameter of 50 µm. The M2 antibody is capable of binding to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus, or C-terminus locations in mammalian, bacterial, and plant extracts.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
関連コンテンツ
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
基礎研究および治療法とワクチン生産のサポートのための大腸菌、昆虫、酵母、および哺乳類の発現システムで組換えタンパク質を発現させるためのタンパク質発現技術。