Merck
P5975
Millipore
N末端Met-FLAG-BAP融合タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
分子量
~49 kDa
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Amino-terminal Met-FLAG-BAP Fusion Protein is useful for assurance of the functional integrity of ANTI-FLAGÒ M2 and M5 monoclonal antibodies in immunological procedures such as Western blotting, ELISA, immunoprecipitation, fluorescence microscopy, light microscopy and FACS.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
生物化学的/生理学的作用
Amino-terminal Met-FLAG-BAP control protein is a 468 amino acid N-terminal Met-FLAG fusion protein of E. coli bacterial alkaline phosphatase (BAP) with a calculated molecular weight of 49.4 kDa. The Amino-terminal Met-FLAG-BAP control protein migrates as a 45-55 kDa band by SDS-PAGE depending on the electrophoretic conditions.
その他情報
コントロ-ルタンパク質
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG-BAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5975-VAR:
P5975-.1MG:
P5975-.1MG-KC:
P5975-BULK:
P5975-VAR-N:
P5975-BULK-N:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
M2モノクローナル抗体4%アガロースアフィニティーゲルを使用したFLAG®融合タンパク質の免疫沈降(IP)のためのプロトコル
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
関連コンテンツ
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.