Merck
TP0010
Millipore
FLAG® HA タンデムアフィニティー精製キット
別名:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
詳細
TAP法はタンパク質精製の分野で最近開発されました。この方法では、タンデムにリンクさせたアフィニティタグを目的遺伝子に組み込まみ、2回の連続したアフィニティ精製を行うことで高純度の融合タンパク質を単離します。本法はタンパク質複合体を単離・同定する際に特に有効です。タンデムアフィニティタグを既知の「餌となる」タンパク質に付け、内在するタンパク質から標的のタンパク質と相互作用するタンパク質をプルダウンします。
アプリケーション
FLAG® HA Tandem Affinity Purification Kitは、細胞ライセートや組織ホモジネートなどの複合体マトリックスから、高純度FLAG-HAデュアルタグ融合タンパク質を精製するキットです。本キットはTAP(タンデムアフィニティ精製)法を用い、タンパク質複合体の単離に最適です。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • F2426EZview Red ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, clone M2SDS
  • A2095Monoclonal Anti-HA−Agarose antibody produced in mouse, clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspensionSDS
  • R0278RIPA BufferSDS
  • F47993X FLAG® Peptide, lyophilized powderSDS
  • U4883Urea, 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)SDS
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Junsong Zhang et al.
Journal of virology, 90(8), 3966-3980 (2016-02-05)
The viral ribonucleoprotein (vRNP) complex of influenza A viruses (IAVs) contains an RNA-dependent RNA polymerase complex (RdRp) and nucleoprotein (NP) and is the functional unit for viral RNA transcription and replication. The vRNP complex is an important determinant of virus
Wei Li et al.
Cell, 140(4), 477-490 (2010-02-25)
Current models imply that the FERM domain protein Merlin, encoded by the tumor suppressor NF2, inhibits mitogenic signaling at or near the plasma membrane. Here, we show that the closed, growth-inhibitory form of Merlin accumulates in the nucleus, binds to
Karthik Ramachandran et al.
iScience, 25(1), 103722-103722 (2022-01-11)
SARS-CoV-2 is a newly identified coronavirus that causes the respiratory disease called coronavirus disease 2019 (COVID-19). With an urgent need for therapeutics, we lack a full understanding of the molecular basis of SARS-CoV-2-induced cellular damage and disease progression. Here, we
Kosei Sato et al.
Nature communications, 10(1), 166-166 (2019-01-13)
In Drosophila, some neurons develop sex-specific neurites that contribute to dimorphic circuits for sex-specific behavior. As opposed to the idea that the sexual dichotomy in transcriptional profiles produced by a sex-specific factor underlies such sex differences, we discovered that the
資料
The FLAG® HA tandem epitope system consists of small epitopes tags that are not eukaryotic derived. These features minimize interference with protein functions and provide superior specificity.
関連コンテンツ
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
すべて表示