結合体
agarose conjugate
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
形状
suspension
アイソタイプ
IgG12b
キャパシティ
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
保管温度
−20°C
詳細
特異性
N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-Cの遊離N-末端
アプリケーション
アフィニティーゲルはN末端FLAG融合タンパク質のカルシウム媒介精製用です。
免疫沈降(IP):好適
溶出-FLAGペプチド、グリシン、pH 3.5のEDTA
私たちのFLAG®アプリケーションポータルで製品の詳細をご覧ください。
特徴および利点
- 通常、ワンステップのクロマトグラフィ-で、粗ライセ-トから単一バンドの純度にまで融合タンパク質を精製します。
- 融合タンパク質はEDTAによる穏和な溶出でアフィニティ-レジンから溶出されます。
- FLAGペプチド溶液を用いて、FLAG融合タンパク質を穏和な非変性条件で溶出することが可能です。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A4596-BULK:
A4596-VAR:
A4596-1ML:
A4596PROC:
A4596-5ML:
A4596-1ML-KC:
A4596-25ML:
A4596-10ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
基礎研究および治療法とワクチン生産のサポートのための大腸菌、昆虫、酵母、および哺乳類の発現システムで組換えタンパク質を発現させるためのタンパク質発現技術。
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.