クローン
M2, monoclonal
品質水準
アナライトの化学物質クラス
proteins
テクニック
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
マトリックス
4% agarose bead; 45-165μm bead size
アイソタイプ
IgG1
キャパシティ
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
アプリケーション
溶出 - FLAGペプチド、グリシン、pH 3.5、3x FLAGペプチド
私たちのFLAG®アプリケーションポータルで製品の詳細をご覧ください。
物理的形状
法的情報
免責事項
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
F2426-1ML:
F2426-1ML-KC:
F2426-BULK:
F2426-5X1ML:
F2426PROC:
F2426-500UL:
F2426-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
M2モノクローナル抗体4%アガロースアフィニティーゲルを使用したFLAG®融合タンパク質の免疫沈降(IP)のためのプロトコル
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
関連コンテンツ
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
基礎研究および治療法とワクチン生産のサポートのための大腸菌、昆虫、酵母、および哺乳類の発現システムで組換えタンパク質を発現させるためのタンパク質発現技術。