Merck
A0919
Sigma-Aldrich
マウスIgG-アガロース
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
別名:
IgG-Agarose Beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
agarose conjugate
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
フォーム
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
標識化の程度
1 mg per mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
Matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックススペーサー
1 atom
保管温度
2-8°C
詳細
イムノグロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質性の抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1はマウスにおける補体結合反応を調節します
アプリケーション
IgG-アガロースは免疫吸着剤として使用できます。また、抗体のアフィニティ精製、種特異的な交差反応性抗体の除去、あるいは抗血清製剤からの汚染抗体の除去にも使用できます。通常、交差反応抗体は、等量のIgG-アガロース(樹脂量)を使用して抗血清製剤から除去されます。マウスIgG-アガロースは、いくつかの免疫沈降アッセイに使用されます,
アガロースビーズに結合したマウスIgGは免疫沈降アッセイで使用され、HEK 293全細胞抽出物の事前洗浄に用いられました。ビーズを抽出物とともに4℃で1時間インキュベートしました。
物理的形状
保存料を含有るす0.5 M NaClに懸濁します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたその他の文書に特記されていない限り、メルクの製品は研究用途での使用のみを意図しており、未承認の販売、in vitro診断、 ex vivoまたは in vivo治療、あるいは種類によらずヒトまたは動物への消費ないし適用などを含む、他のいかなる目的への使用も意図しておりません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0919-VAR:
A0919-BULK:
A0919-2ML:4548173184593
A0919-5ML:4548173184609
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Veronica Cloud et al.
eLife, 8 (2019-07-28)
Atxn7, a subunit of SAGA chromatin remodeling complex, is subject to polyglutamine expansion at the amino terminus, causing spinocerebellar ataxia type 7 (SCA7), a progressive retinal and neurodegenerative disease. Within SAGA, the Atxn7 amino terminus anchors Non-stop, a deubiquitinase, to
Identification of in vivo phosphorylation sites and their functional significance in the sodium iodide symporter.
Vadysirisack, D. et. Al
The Journal of Biological Chemistry, 282, 3620-3628 (2007)
Tuoen Liu et al.
PloS one, 12(2), e0170470-e0170470 (2017-02-09)
Myelodysplastic syndromes (MDS) are the most common adult myeloid blood cancers in the US. Patients have increased apoptosis in their bone marrow cells leading to low peripheral blood counts. The full complement of gene mutations that contribute to increased apoptosis
Robert C Alver et al.
Nucleic acids research, 42(13), 8389-8404 (2014-06-29)
Accurate replication of the genome requires the evolutionarily conserved minichromosome maintenance protein, Mcm10. Although the details of the precise role of Mcm10 in DNA replication are still debated, it interacts with the Mcm2-7 core helicase, the lagging strand polymerase, DNA
Chiang-Min Cheng et al.
Molecular and cellular biology, 31(5), 983-997 (2010-12-30)
Ras GTPases were long thought to function exclusively from the plasma membrane (PM). However, a current model suggests that Ras proteins can compartmentalize to regulate different functions, and an oncogenic H-Ras mutant that is restricted to the endomembrane can still