安全性情報
16-125
Millipore
プロテインAアガロース
Protein A Agarose Beads for the purification of human, mouse & rabbit immunoglobins.
別名:
Protein A resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
形状
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
詳細
高い抗体結合能を有するプロテインA親和性吸着剤は、バイオ医薬品の精製に多用されています。プロテインAアガロースビーズには、1 mLあたり20+/-2 mgのヒトIgGを結合するために十分な量の、共有結合したプロテインAが含まれています。
アプリケーション
プロテインAアガロースは免疫沈降に使用されています。ヒト、マウス、ウサギの免疫グロブリンの精製に適しています。
品質
EGF刺激したA431細胞ライセート由来のホスホチロシン含有タンパク質を抗ホスホチロシン抗体(05-321)を用いて免疫沈降することで常に評価されています。
物理的形状
0.01%チメロサールを含む水
保管および安定性
4°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16-125:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pertussis toxin-sensitive G proteins as mediators of the signal transduction pathways activated by cytomegalovirus infection of smooth muscle cells.
Shibutani, T, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 100, 2054-2061 (1997)
Identification of regions within the four small subunits of human replication factor C required for complex formation and DNA replication
Uhlmann, F., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 10065-10071 (1997)
D K Fuhrer et al.
The Journal of biological chemistry, 270(42), 24826-24830 (1995-10-20)
Protein tyrosine phosphorylation and thus dephosphorylation are part of the interleukin (IL)-11 response in mouse 3T3-L1 cells. We report here for the first time the involvement and interactions of the SH2-containing protein tyrosine phosphatase Syp in the IL-11 signal transduction
Activation of endothelin ETA receptors induces phosphorylation of alpha1b-adrenoreceptors in Rat-1 fibroblasts
Vazquez-Prado, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 27330-27337 (1997)
Chronic stimulation of Nod2 mediates tolerance to bacterial products.
Hedl, Matija, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104, 19440-19445 (2007)