メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
高流量アガロースは、標準のアガロースビーズ樹脂よりも圧力耐性の高い高架橋アガロースビーズまたはゲルから成ります。そのため、これらの樹脂は高速タンパク質液体クロマトグラフィー(FPLC)精製法に理想的です。これらは、大規模抗体精製向けの培地として選択されています。本品には、臭化シアンによって高架橋4%アガロースビーズに共有結合されたプロテインGが含まれています。プロテインGクロマトグラフィーで使用されるすべての水性緩衝液中で安定的です。
アプリケーション
プロテインGアガロース、高流量は、免疫沈降に使用されています。マウス、ヒツジ、およびウサギ由来IgGの培地および低圧クロマトグラフィーにも適しています。
品質
免疫沈降および精製により常に評価されています。
物理的形状
20%エタノールを含む水
保管および安定性
4°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
116.6 °F
引火点(℃)
47 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16-266:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
EBioMedicine, 41, 320-332 (2019-02-13)
Hyper-activation of TGF-β signaling is critically involved in progression of hepatocellular carcinoma (HCC). However, the events that contribute to the dysregulation of TGF-β pathway in HCC, especially at the post-translational level, are not well understood. Associations of deubiquitinase POH1 with
PloS one, 9(10), e110514-e110514 (2014-10-14)
Changes in ion distribution across skeletal muscle membranes during muscle activity affect excitability and may impair force development. These changes are counteracted by the Na,K-ATPase. Regulation of the Na,K-ATPase is therefore important for skeletal muscle function. The present study investigated
Physiological reports, 3(8) (2015-08-25)
Potassium and sodium displacements across the skeletal muscle membrane during exercise may cause fatigue and are in part controlled by the Na,K-ATPase. Regulation of the Na,K-ATPase is therefore important for muscle functioning. We investigated the effect of oxidative stress (glutathionylation)
FEBS letters, 592(11), 1893-1904 (2018-05-22)
SAMHD1 inhibits Hepatitis B virus (HBV) replication by reducing the intracellular dNTP levels. However, how SAMHD1 phosphorylation is regulated to abrogate its restriction of HBV replication in hepatoma cells is poorly understood. Here, we show that HBV replication and SAMHD1
The Plant journal : for cell and molecular biology, 61(5), 893-903 (2009-12-18)
The ubiquitination proteasome pathway has been demonstrated to regulate all plant developmental and signaling processes. E3 ligase/substrate-specific interactions and ubiquitination play important roles in this pathway. However, due to technical limitations only a few instances of E3 ligase-substrate binding and