詳細
リコンビナント・タンパク質Gは、IgG分子のFc領域に対する非常に高い親和性を有します。タンパク質Gのビーズでの固定化によって、未処理の精子、腹水、または細胞培養培地からIgG分画を精製するために使用できる親和性樹脂が生成されます。
臭化シアン結合によってアガロースと共有結合させたリコンビナント・タンパク質G。クロマチン免疫沈降(ChIPアッセイ)向けに免疫複合体を採取する場合は、超音波分解サーモン精子DNAがプロテインGアガロースの非特異的DNA結合部位をブロックします。
包装
最終容量を5 mLにするために50%ゲルスラリーとして供給される2.5 mLパックのビーズ。
品質
クロマチン免疫沈降で常に評価されています。その用途は、酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞由来の上清を予備浄化してから、アセチル化ヒストンに交差結合させたDNAを免疫沈降するというものです。
物理的形状
1 mgの超音波分解サーモン精子DNA、2.5 mgのBSAおよび約5 mgのリコンビナント・タンパク質Gを含む2.5 mLパックのビーズ。最終容量を1バイアルあたり5 mLにするために50%ゲルスラリーとして供給。 0.05%アジ化ナトリウムを含む10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0中に懸濁。 懸濁液。
保管および安定性
4℃で出荷日から1年間。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
16-201:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transcriptional regulation of CD4 gene expression by T cell factor-1/beta-catenin pathway.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
PloS one, 14(3), e0213326-e0213326 (2019-03-27)
Optogenetics enables the selective activation of genetically-targeted neuronal populations using light-sensitive ion channels. Genetic strategies using Cre-dependent mouse strains, especially the Ai32 line expressing Channelrhodopsin (ChR2)-EYFP fusion protein, have been a popular means to drive opsin expression in a cell-type
Innate mechanism of pollen- and cat dander-induced oxidative stress and DNA damage in the airways.
The Journal of allergy and clinical immunology, 140(5), 1436-1439 (2017-06-07)
Interaction between Hhex and SOX13 Modulates Wnt/TCF Activity.
The Journal of Biological Chemistry null
PLoS pathogens, 15(3), e1007667-e1007667 (2019-03-23)
Host innate immune defences play a critical role in restricting the intracellular propagation and pathogenesis of invading viral pathogens. Here we show that the histone H3.3 chaperone HIRA (histone cell cycle regulator) associates with promyelocytic leukaemia nuclear bodies (PML-NBs) to
関連コンテンツ
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.