Merck
17-295
Sigma-Aldrich
クロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイキット
Contains all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein A agarose beads.
別名:
Agarose ChIP Kit, ChIP, Chromatin enrichment, chromatin immunoprecipitation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
品質水準
メーカー/製品名
EZ-ChIP
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
wet ice
詳細
クロマチンタンパク質に対する特異的抗体を用いて免疫沈降される特異的クロマチン領域を濃縮するために使用。すべての真核細胞型で機能します。 免疫沈降したクロマチン中の目的の遺伝子またはプロモーターの検出は、お客様が経験的に判断する必要があります。定量的PCR法による検出が推奨されます。
包装
キットの使用可能回数:22回
構成
プロテインAアガロース/サケ精子DNA(カタログ番号:16-157)
すべての必要なバッファー
品質
抗アセチルヒストンH4ポリクローナル抗体(06-866)を用いてアセチル化ヒストンH4を免疫沈降させることで定常的に評価済み。 続いて、同じ抗体を用いてイムノブロット分析を行いました。
物理的形状
22回のクロマチン免疫沈降(ChIP)反応を実施するために必要なすべての試薬を含みます。 提供されるバッファーは、最大5枚の15 cmプレートの培養細胞からクロマチンを十分に作製でき、各プレートから最大10のクロマチンサンプル(細胞とアッセイタイプによって異なる)が得られます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
17-295:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adjacent sequence controls the response polarity of nitric oxide-sensitive Sp factor binding sites
Zhang, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 29192-29200 (2003)
A novel cis-acting element in Her2 promoter regulated by Stat3 in mammary cancer cells
Qian, Lu, et al
Biochemical and biophysical research communications null
Epigenetic regulation of the endothelial nitric oxide synthase gene in persistent pulmonary hypertension of the newborn rat.
Xu, XF; Ma, XL; Shen, Z; Wu, XL; Cheng, F; Du, LZ
Journal of Hypertension null
Orexin signaling mediates the antidepressant-like effect of calorie restriction.
Lutter, M; Krishnan, V; Russo, SJ; Jung, S; McClung, CA; Nestler, EJ
The Journal of Neuroscience null
Increased expression of hepatocyte nuclear factor 6 stimulates hepatocyte proliferation during mouse liver regeneration.
Yongjun Tan, Yuichi Yoshida, Douglas E Hughes, Robert H Costa
Gastroenterology null
関連コンテンツ
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.