Merck
P3803
Sigma-Aldrich
10 mMトリス、pH 8.0、1 mM EDTAで飽和した25:24:1のフェノール:クロロホルム:イソアミルアルコール
for molecular biology
別名:
DNA extraction
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.52
グレード:
for molecular biology
アッセイ:
≥99.0%
アプリケーション:
agriculture
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
アプリケーション
核酸からのタンパク質の除去は、フェノール:クロロホルム:イソアミルアルコールの溶液を用いた抽出により達成できます。核酸の粗混合物については、フェノール:クロロホルム抽出の前に、広範囲のタンパク質分解酵素で断片化することが有益な場合もあります。タンパク質はフェノールにより効率的に変性されるにも関わらず、RNase活性は完全には阻害されません。このため、少量のイソアミルアルコールを添加することにより、RNase活性の不活性化をさらに確実にします。核酸からタンパク質を除去するためのプロトコルについては、製品情報シートをご覧ください。
警告
フェノール溶液が皮膚に触れると、すぐにやけどの症状が出ます。そのため、ユーザーは手袋や保護眼鏡など適切な実験用衣服を着用する必要があります。直接皮膚に触れた場合は、水で十分に洗い流し、必要に応じて医療機関を受診してください。
その他情報
この製品の使用期限は2年間です。
おすすめ製品
DNA抽出を行う場合、フェノール相のpHは、トリス緩衝液で平衡化することにより8.0に調整できます。Sigmaは、DNA抽出に特化した製品P2069を提供しています。本製品には、pH調整に便利な平衡緩衝液が含まれています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3803-100ML:4548173206424
P3803-BULK:
P3803-400ML:4548173206431
P3803-VAR:
P3803-100ML-PW:
P3803-400ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Section 1 Isolation of nucleic acids
Isabel Ferrera
Biofouling, 88-88 (2014)
Tzemach Aouizerat et al.
Bio-protocol, 10(1), e3473-e3473 (2020-01-05)
Ancient fermented food has been studied mainly based on residue analysis and recipes and reconstruction attempts were performed using modern domesticated yeast. Furthermore, microorganisms which participated in fermentation were studied using ancient-DNA techniques. In a recent paper, we presented a
Exogenous controls increase negative call veracity in multiplexed, quantitative PCR assays for Phakopsora pachyrhizi
James Haudenshield
Plant Disease, 95.3, 343-352 (2011)
Jeong-Kui Ku et al.
Annals of translational medicine, 8(6), 314-314 (2020-05-02)
The manufacturing of the demineralized dentin matrix (DDM) has been proven to extensively reduce the presence of human hepatitis B viral DNA (HBV DNA). This study measured and compared HBV DNA in fresh dentin to that in gamma radiation (GR)-sterilized
Bizunesh Abere et al.
mBio, 11(6) (2020-12-17)
Viral noncoding RNAs have acquired increasing prominence as important regulators of infection and mediators of pathogenesis. Circular RNAs (circRNAs) generated by backsplicing events have been identified in several oncogenic human DNA viruses. Here, we show that Merkel cell polyomavirus (MCV)