Merck
83913
Sigma-Aldrich
RNA単離キット
BioUltra, for molecular biology
別名:
リボ核酸単離キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
保管温度
2-8°C
詳細
製品番号社のRNA単離キットは、急速1段階抽出(チオシアン酸グアニジン/フェノール/クロロホルム抽出)を使用して、分解していないtotal RNAを単離します。キットには、少なくとも7 gの組織からtotal RNAを単離するのに十分な試薬が含まれています。
内容:変性溶液、H2O飽和フェノール、β-メルカプトエタノール、クロロホルム:イソアミルアルコール、2 M酢酸ナトリウム、イソプロパノール、および取扱説明書。
その他情報
RNA単離用キット
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Heart, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael J McKenzie et al.
Journal of sports science & medicine, 10(2), 385-392 (2011-01-01)
Genes can be activated or inhibited by signals within the tissues in response to an acute bout of exercise. It is unclear how a particular aerobic exercise bout may influence two muscles with similar actions to the activity. Therefore, the
Muhammad Imran Khan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-21)
Alzheimer's disease (AD) is the most frequent type of dementia affecting memory, thinking and behaviour. The major hallmark of the disease is pathological neurodegeneration due to abnormal aggregation of Amyloid beta (Aβ) peptides generated by β- and γ-secretases via amyloidogenic
Q Zeng et al.
Current molecular medicine, 17(7), 509-517 (2018-02-14)
The basic helix-loop-helix (bHLH) protein families are a large class of transcription factors, which are associated with cell proliferation, tissue differentiation, and other important development processes. We reported that the Nuclear localized protein-1 (Nulp1) might act as a novel bHLH
Kuan-Bing Chen et al.
Cell death & disease, 12(8), 748-748 (2021-07-30)
Chemotherapy remains the primary treatment of advanced solid cancer, including lung cancer. However, as first-line treatment, cisplatin-based therapy is restricted by the frequent development of drug resistance. Increasing data showed that the programmed cell death protein ligand 1 (PD-L1) plays
J M Chirgwin et al.
Biochemistry, 18(24), 5294-5299 (1979-11-27)
Intact ribonucleic acid (RNA) has been prepared from tissues rich in ribonuclease such as the rat pancreas by efficient homogenization in a 4 M solution of the potent protein denaturant guanidinium thiocyanate plus 0.1 M 2-mercaptoethanol to break protein disulfide