Merck
STRN250
Sigma-Aldrich
Spectrum Plant Total RNA Kit
greener alternative
sufficient for 250 purifications
別名:
Plant total RNA extraction kit, Plant total RNA isolation kit, Plant total RNA purification kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 250 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
RNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spectrum Plant Total RNA Kitは、溶解・結合の化学と便利なカラムベースの′結合-洗浄-溶出′フォーマットを活用し、100 mgの組織から最大100 μgの全RNAを約30分以内に精製します。代表的な収量は20~60 μgです。
液体窒素中で組織を粉末状にすりつぶした後、細胞を溶解し、内在するRNAから細胞細片を物理的および化学的に分離します。続いて、カラムが支持するシリカ基質にRNAを結合させ、残った夾雑物を数回の洗浄ステップで除去します。
全RNAをカラムから溶出し、ノーザン・ブロット、RT-PCR、qRT-PCRなどの代表的な用途に使用します。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry.
アプリケーション
SpectrumPlant Total RNA Kit has been used:
  • to extract RNA from the material ground in liquid nitrogen
  • to isolate total RNA from mutant and wt (wild type) plantlets
  • to extract total RNA from leaf samples
  • to extract RNA from all plant tissues
特徴および利点
  • 1回の調製で濃縮された純粋なRNAが最大60 μg得られます
  • 効率的なプロトコールによって30分以内にRNAを精製できます
  • 困難な植物組織の研究に特化した設計
法的情報
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhonghua Li et al.
The New phytologist, 226(6), 1738-1752 (2020-02-06)
The cotton fibre serves as a valuable experimental system to study cell wall synthesis in plants, but our understanding of the genetic regulation of this process during fibre development remains limited. We performed a genome-wide association study (GWAS) and identified
Anantha Peramuna et al.
Biochemical and biophysical research communications, 500(2), 418-422 (2018-04-17)
Securing a molecular toolbox including diverse promoters is essential for genome engineering. However, native promoters have limitations such as the available number or the length of the promoter. In this work, three short synthetic promoters were characterized by using the
Transcriptional stimulation of rate-limiting components of the autophagic pathway improves plant fitness
Minina EA, et al.
Journal of Experimental Botany, 69(6), 1415-1432 (2018)
Prasanta K Dash et al.
GM crops & food, 5(2), 106-119 (2014-07-30)
A robust phenotypic plasticity to ward off adverse environmental conditions determines performance and productivity in crop plants. Flax (linseed), is an important cash crop produced for natural textile fiber (linen) or oilseed with many health promoting products. This crop is
Gregory S Jensen et al.
Journal of experimental botany, 68(3), 499-511 (2017-02-17)
Thigmomorphogenesis is a stereotypical developmental alteration in the plant body plan that can be induced by repeatedly touching plant organs. To unravel how plants sense and record multiple touch stimuli we performed a novel forward genetic screen based on the
関連コンテンツ
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.