おすすめの製品
使用法
sufficient for 350 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
組換え大腸菌培養物を一晩の遠心分離で回収し、修正アルカリSDS溶解手順を行い、続いて高塩濃度存在下でDNAをシリカに吸着させます。すると、汚染物質がスピン洗浄ステップで除去されます。最後に、結合したDNAが水またはトリス-EDTA緩衝液で溶出されます。
アプリケーション
特徴および利点
- 30分未満で精製されたプラスミドDNA
- 最大15 μgのプラスミドDNAを精製
- 検出可能なゲノムDNAまたはRNA汚染なし
- フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈殿は不要
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system