プラスミドDNA|プラスミド精製キット
プラスミド精製は、分子のクローニング、形質転換、および組換えタンパク質発現のために一般的に使用されます。メルクのプラスミド精製キットは、細菌培養のサイズと対応するプラスミド収量に基づいて選ぶことができます(ミニプレップ、ミディプレップ、マキシプレップ、メガプレップ、およびギガプレップ)。メルクのプラスミドキットでは、高品質プラスミドDNAを簡単に単離できます。これらのキットは、高度なシリカ結合・溶出技術で設計されています。また、真空方式と遠心分離方式の両方に対応しており、フェノール/クロロホルム不要のデザインです。
日々のインクリメンタルイノベーションを実現するために、研究を損なう変動的なものではなく、優れた研究の基盤となるプラスミドDNA精製キットと必需品をお選びください。メルクのプラスミド精製キットにより、ワークフローの再現性を最大限に高め、トランスフェクション、シーケンシング、PCR、およびその他の下流アプリケーション用にプラスミドDNAを得るための時間を最小限に抑えることができます。以下でメルクの全プラスミドDNA精製キットをご覧ください。
GenElute™
GenElute™ plasmid miniprepキットは、E. coli培養物からプラスミドDNAを単離する簡単で迅速、かつ費用対効果の高い方法を提供します。これらのキットは、シリカベースのメンブレン技術とスピンカラムフォーマットの利便性を組み合わせています。
特長:
- リーディングサプライヤーより1キットあたり40%多く調製
- 培養液1 mLにつき最大20 mgのプラスミドDNAを精製
- 最大24回、30分未満でプラスミドDNAを精製
- フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈殿は不要
GenElute™ HP plasmid prepキット
GenElute™ HP plasmid purification キットは、30分以内(ミニ/ミディ/マキシプレップキット)または1.5時間以内(メガ/ギガプレップキット)に高品質プラスミドDNAを生成します。
- 細菌培養物回収から純粋なプラスミドDNA生成までの時間を短縮
- 最大25 mg(ミニ)、350 mg(ミディ)、1.2 mg(マキシ)、5 mg(メガ)、15 mg(ギガ)の高コピープラスミドDNAを生成
- 吸引ろ過または遠心分離フォーマットの柔軟性を提供(メガ/ギガプレップは吸引ろ過フォーマットのみ)
- フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈殿は不要
- キットは室温で安定であり、保存が簡便
GENOPURE® PLASMID PREPキット
Roche社のGENOPURE®ミディおよびマキシプレップキットは、プラスミド精製にアニオン交換クロマトグラフィーを使用します。DNAの単離には、LB培地での細胞培養に最適化された修正アルカリ溶菌法プロトコルが用いられます。アニオン交換の前にライセートを遠心分離することなくろ過できるため、プラスミド調製時間が短縮され、精製物からSDSが完全に除去されます。
- 遠心分離ではなく折りたたみろ紙を用いてアニオン交換の前にライセートを浄化することにより、DNAのせん断を削減
- すぐに使用できる試薬により時間を節約(計75分のうち作業時間10分)
- すべてのサイズとタイプのプラスミド、BAC DNAも精製
- 高速自然落下カラムの使用により複数のサンプルを並行して処理
- 塩化セシウム、フェノール、クロロホルム、およびエチジウムブロミドなど有害な有機化合物の使用不要
GenElute™ endotoxin-free plasmid prepキット
エンドトキシンは、細胞生存率と、異なる真核細胞株間のトランスフェクション効率を低下させ、哺乳類およびその他の真核細胞を用いた際に特定のトランスフェクション実験の結果および再現性に影響を及ぼすことがあります。GenElute™ endotoxin-free plasmid prepキットは、0.1 EU/mg DNA未満でプラスミドDNAを精製する簡単で迅速、かつ費用対効果の高い方法を提供し、
高効率なトランスフェクションを可能にします。
- マーケットリーダーの製品より高いトランスフェクション効率・収率
- エンドトキシンフリーのプラスミドDNAを精製(0.1 EU/mg DNA以下)
GenElute™ five-minute plasmid miniprepキット
GenElute™ five-minute miniprep キットは、合理化されたプロトコルの特長があり、約5分で最大5 mgの高品質プラスミドDNAを生成します。
- 開始から終了までわずか5分
- 細胞のペレット化がなく、ライセートの清澄化不要
- 結合カラムはあらゆる標準的なラボの吸引ろ過マニホールドに対応
- 吸引ろ過または遠心分離プロトコルを選択可能
関連資料
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
- Article: Plasmid DNA Purification
Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- Article: DNA & RNA Purification
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。
- Article: Standard PCR Protocol
A comprehensive overview on the steps of PCR, required components, and PCR protocol to help ensure a successful reaction.
- Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
Our popular blue-white screening for colony selection technical resource hub, transfection reagent selection guide and protocols.
- Article: Introduction to Transfection vs Transduction and Protocols
An overview on cell transfection vs transduction methods, our cell transfection reagent selection guide and protocols.
- Article: Western Blotting Protocol
Western blotting protocol that includes technical information supporting the following: Sample preparation, membrane transfer/tank transfer, transfer stack assembly, buffers, immunodetection, and a troubleshooting guide.
ウェブツール
- PCR Master Mix Calculator
Ensure the success of your reactions at any scale with our handy PCR Master Mix Calculator resource tool.