Merck
RNA精製
「SupraAlvita Sterile Syringe 0.5 ml U-100 Insulin」と記載されたラベルの付いた医療用品キットの前にシリンジとアンプルがいくつか散らばっている。シリンジとアンプルは透明なプラスチック製で白いプランジャーを備えている。
RNAは容易に分解されるため、RNA精製は多くの解析において極めて重要な最初のステップです。GenElute™ RNA purification キットでは、さまざまなソースから、分解を最小限に抑え、最大限の純度、高い回収率および収率で、迅速かつ効率的にRNAを精製することができます。GenElute™-E Single Spin RNA purification キットを用いて、1回の遠心でRNA調製物をクリーンナップし、PCRや下流アプリケーションに供することができます。
詳細はこちら
GenElute™ RNA Purification キット
標準的なGenElute™ RNA Purification キットは、シリカまたは炭化ケイ素を用いてRNAに強力に結合することにより、洗浄ステップでタンパク質およびその他の生物学的夾雑物を除去します。mRNA精製キットは、ポリスチレンビーズに共有結合したオリゴdT30を用いて、ハイブリダイゼーションによりポリアデニル化mRNAを捕捉します。洗浄後に、精製されたRNAを溶出します。特定のサンプルタイプに合わせたGenElute™ Purification キットの幅広いポートフォリオがあり、細胞、組織、血清、血漿、細菌、ウイルス、および植物組織から全RNAとmRNAを精製することができます。 
特長:
  • 分解を最小限に抑えた高収率・高純度RNA
  • さまざまなサンプルタイプからの全RNAまたはmRNAの精製に最適化されたキットの包括的ポートフォリオ
  • ミニプレップ、ミディプレップ、およびマキシプレップキットから、ハイスループットの96ウェルキットまで、さまざまなサイズとフォーマットで提供
  • RNA/DNA同時精製のためのキットが含まれます
  • 吸引ろ過・遠心分離を利用したフォーマット
GenElute™-E single Spin RNA Purification キット
GenElute™-E RNA purification キットは、サイズ排除に依存するネガティブクロマトグラフィー法を用いて、1回の遠心で核酸を単離および精製します。タンパク質などの比較的小さな分子は、カラムの固定相の空孔に捕捉されます。大きなRNA分子は、大きすぎて空孔に入らないため、速やかにカラムを通過します。このサイズの違いを利用することにより、GenElute™-E purification キットでは、複数の結合・洗浄ステップを要することなく、1回の遠心でRNA精製を行うことができます。
特長:
  • サイズ排除に基づくネガティブクロマトグラフィーRNA精製法
  • 簡易化されたワークフロー
  • 迅速なプロトコル(作業時間3分、調製時間合計15分)
  • 化学的不純物が少なく、PCRなどの下流プロセスを妨げるおそれのあるカオトロピック塩またはアルコール洗浄液不使用
  • プラスチック廃棄物が少なく、有害な結合または洗浄バッファーが発生しない
  • RNAクリーンナップに合わせたキット
RNA精製の必需品
RNAを分解から保護するため、さまざまな試薬をご用意しています。Stabilyser™試薬は、組織サンプル由来のタンパク質、DNA、およびRNAの効率的な抽出、安定化、および保存のために最適化された、界面活性剤と溶質から成る独自製剤です。RNaseZAP™試薬は、ガラス製品、プラスチック表面、実験台、およびピペッターからRNaseを除去するためのクリーニング試薬です。RNAlater試薬は、迅速に組織に浸透し、RNase不活性化により細胞 RNAを安定化させて保護する、水系の非毒性組織保存試薬です。RNAstable試薬は、保存チューブまたはウェルの底のコーティングに使用され、ピコグラム~マイクログラム量のRNAを室温で保護します。
関連製品資料
関連ウェビナー
Extracting high quality RNA and active protein from a single homogenate.Benefits of our Novel Stabilyser™ reagent.Author Natasha L. Pirman, PhD, Lead Application Scientist, Molecular Workflow Tools.
RNA Extraction and Purification
私たちの簡単なウェビナーをご覧ください。Stabilyser™試薬がどのように効率的な組織溶解および高品質なRNAや機能的に活性のあるタンパク質の安定化を実現しているかをご紹介します。