gDNA精製
DNA精製キットは、サンプルからDNAを抽出・単離し、細胞残渣、血清、タンパク質、脂質、およびイオン成分などの生物学的・化学的不純物を除去するために使用されます。DNA精製キットは、さまざまな下流アプリケーション、例えばクローニング、遺伝子編集、in situハイブリダイゼーション、PCR、qPCR、マルチプレックスPCR、シーケンシング、および次世代シーケンシング(NGS)などに用いるDNAサンプルの浄化・調製にも使用されます。
セクションの概要
GenElute™ DNA精製キット
標準的なGenElute™ DNA精製キットは、シリカレジンを用いて高塩濃度下でDNAに強力に結合することにより、塩/エタノール溶液を用いた洗浄ステップでタンパク質、低分子RNA、およびその他の分子を除去します。洗浄後に、精製DNAを水またはTEバッファーで溶出します。特定のサンプルタイプに合わせたGenElute™ DNA精製キットの幅広いポートフォリオがあり、培養細胞、哺乳類組織、血液、細菌、ウイルス、植物組織、土壌、水、尿、および便からゲノムDNA(gDNA)を精製することができます。GenElute™セルフリーDNAキットでは、循環遊離DNA(cfDNA)を迅速かつ効率的に精製し、次世代シーケンシング、qPCR、およびバイサルファイトシーケンシングなどの幅広い下流アプリケーションに適した100 bp~500 bpのセルフリーDNA断片を回収することができます。
特長:
- シリカベースのDNA精製法
- 調製1回あたり最も安価な高収率・高純度DNA
- ラボのワークフローにおいてDNA精製に最もよく用いられる手法
- 約90分間のプロトコル(溶解時間に応じて異なる)
- 特定のサンプルタイプに合わせたキットの包括的ポートフォリオ
- 吸引ろ過・遠心分離を利用したフォーマット
- マルチアナライト対応(デュアルRNA/DNA同時精製キット)
GenElute™-E Single Spin DNA精製キット
GenElute™-E DNA精製キットは、サイズ排除に依存するネガティブクロマトグラフィー法を用いて、1回の遠心で核酸を単離・精製します。サイズ排除クロマトグラフィーでは、分子は大きさによって分離されます。タンパク質、脂質、およびイオン成分などの比較的小さな分子は、カラムの固定相の空孔に捕捉されます。大きなDNA分子は、大きすぎて空孔に入らないため、速やかにカラムを通過します。このサイズの違いを利用することにより、GenElute™-E精製キットでは、複数の結合・洗浄ステップを要することなく、1回の遠心でDNA精製を行うことができます。
特長:
- サイズ排除に基づくネガティブクロマトグラフィーDNA精製法
- シンプル化されたワークフロー
- 迅速なプロトコル(作業時間3分、合計時間は溶解時間に応じて15~45分)
- 化学的不純物が少なく、PCRなどの下流プロセスを妨げるおそれのあるカオトロピック塩またはアルコール洗浄液不使用
- 生物学的不純物が少なく、遠心分離の工程数減少によりゲノムDNAのせん断が減少
- プラスチック廃棄物が少なく、有害な結合または洗浄バッファーが発生しない
- 環境に配慮したパッケージ
- 容易に実行できるプロトコル・チェックリスト
- ゲノムDNA精製、PCRクリーンナップ、ゲル抽出に合わせたキットのポートフォリオ
EXTRACT-N-AMP™ PCRキット
Extract-N-Amp™ PCRキットは、血液、組織、および植物サンプルのための初の統合型DNA抽出・増幅キットです。これらの革新的なキットにより、DNAの迅速な放出やPCRによる目的のターゲット増幅に必要なすべての試薬が提供されます。新規の抽出法により、長時間にわたる酵素消化またはホモジナイズが不要となります。キットには、抽出液から直接増幅するために特別に設計された、ホットスタートPCR ReadyMix™が含まれます。
特長:
- 精製・増幅を一元化
- シンプルなサンプル処理
- キットには、さまざまな細胞や組織から得られた目的のターゲットの迅速な抽出・増幅に必要な試薬、独自のバッファー、および酵素がすべて含まれる
- REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™には、PCR反応物の分析用アガロースゲルへの導入を簡便にする、不活性な標識色素が含まれる
関連製品資料
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit Protocol
The GenElute™ Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
- Article: GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit Protocol (NA2100, NA2110, NA2120)
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
- Article: Genomic DNA Sample Purification and Quality Assessment
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
- Article: Impact of GenElute™-E Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes
Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Article: GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit Protocol (G2N10, G2N70, G2N350)
This article describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit.