反応クリーンナップ
PCR反応物、制限消化物、シーケンシング反応物、アガロース、およびポリアクリルアミドゲル抽出物のクリーンナップは、塩、酵素、取り込まれなかったdNTP、プライマー、ethidium bromide、および下流の解析を妨げるおそれのあるその他の不純物などの夾雑物を除去するために不可欠です。柔軟性と利便性のために、酵素反応またはあらかじめ精製されたサンプルから、DNAやRNAをクリーンナップするための製品の選択肢をご用意しています。
詳細はこちら
Products
GenElute™-E クリーンナップキット
GenElute™-E DNA精製キットは、サイズ除去に依存するネガティブクロマトグラフィー法を利用して、1回の遠心で核酸を単離・精製します。
- シンプル化されたワークフロー
- プラスチック廃棄物が少なく、有害な結合または洗浄バッファーが発生しません
- 環境に配慮したパッケージ
- 製品ポートフォリオにはDNAとRNA両方のクリーンナップキットが含まれます
GenElute™ PCRクリーンナップキット
- GenElute™ PCRクリーンナップキットは、一本鎖または二本鎖のPCR増幅産物が迅速に精製されるように設計されています。このキットでは、99%を超えるプライマーおよび他の成分が除去され、最大100 μLまたは10 μgのPCR増幅DNAが8分で精製されます。回収率は最大95%です。
- GenElute™ 96ウェルPCRクリーンナップキットでは、PCR産物の吸引または遠心によるハイスループット精製が可能です。このキットには、高純度PCR産物の精製に必要な試薬が含まれます。DNA回収率は、プライマー、プライマーダイマー、ヌクレオチド、塩、およびポリメラーゼの除去により、100~10,000 bpの断片で75~90%です。
Multiscreen® PCRクリーンナップフィルタープレート
Multiscreen®PCRフィルタープレートは、ハイスループットのPCR精製用の迅速かつオートメーション可能なソリューションです。高純度・高回収率を実現します。
- プライマー除去率99.5%超
- MultiScreen® PCR96 フィルタープレート、液量150~300 µLのサンプル用
- MultiScreen® PCR384 フィルタープレート、液量20~100 µLのサンプル用
- MultiScreen® PCRµ96 マイクロウェルフィルタープレート、小さな断片(1~150 bp)・少量(20~150 µL)に推奨
GenElute™ゲル抽出キット
GenElute™ゲル抽出キットは、標準的アガロースゲルまたは低融点アガロースゲルから直鎖・プラスミドDNA断片が迅速に精製されるように設計されています。このキットは、ポリアクリルアミドゲルからDNAを精製するためにも使用可能です。
- 最大10 μgのDNAが結合
- 最大80%を回収
- 最大3.5 gのアガロースを1カラムで処理可能
- TAEまたはTBEバッファー中の標準的アガロース・低融点アガロースの両方に対応
Montage DNAゲル抽出キット
Montage DNAゲル抽出キットは、アガロースゲルスライスから完全に機能するDNAを回収するための迅速で効果的なソリューションです。10分間遠心1回で、対象DNAを含むアガロースゲルが断片化され、圧縮されてDNAが押し出され、シーケンシングまたはクローニングに使用できるようになります。
- アガロースゲルスライスからのDNA回収を最大化
- 10分間遠心1回で完全な機能性DNAを回収
- 精製DNAはクローニングまたはシーケンシングに使用可能
SigmaSpin™シーケンシング反応クリーンナップカラム・プレート
- SigmaSpin™反応後クリーンナップカラムは、比較的ロースループットのアプリケーションに最適であり、取り込まれなかった色素、過剰な塩、およびその他の干渉性反応成分を除去する迅速・簡便・高効率な方法を提供します。
- SigmaSpin™ 96ウェル反応後クリーンナッププレートは、取り込まれない色素、過剰な塩、その他の妨げになる反応成分を除去するための、迅速、簡便、高効率な方法を提供します。
Montage・Multiscreen®シーケンシング反応クリーンナッププレート
Montage・Multiscreen®シーケンシング反応クリーンナップ製品は、特許取得済みのサイズ排除メンブレンを組み込んでおり、高純度のシーケンシング反応産物が得られます。96ウェル、384ウェルのフォーマットで利用でき、吸引ろ過を利用したプロトコルに従い、自動化に対応しています。
- 10分の吸引ろ過ベースプロトコル
- さまざまなテンプレートに対応
- BigDye®試薬での使用に最適化
関連製品資料
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: DNA/RNA Purification Cross Reference
Cross reference sheet matching GenElute™ nucleic acid purification products to Qiagen® nucleic acid purification products.