Merck
PLN70
Sigma-Aldrich
GenElute プラスミドミニプレップキット
greener alternative
sufficient for 70 purifications
別名:
GenEluteプラスミドキット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 70 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカメンブランテクノロジーとスピンカラムによりMiniPrePを簡単に行えるキットは、組換え大腸菌培養物からプラスミドDNAを単離するための単純、迅速かつ費用対効果の高い方法を提供します。シリカ結合技術とスピンカラムフォーマットの利便性を組み合わせることにより、1~5 mLの大腸菌培養物から最大15 μgの高コピープラスミドDNAを30分未満で回収できます。使用する培養液の実際の収量と最適量はプラスミドと培養液に依存することに注意してください。
組換え大腸菌培養物を一晩の遠心分離で回収し、修正アルカリSDS溶解手順を行い、続いて高塩濃度存在下でDNAをシリカに吸着させます。すると、汚染物質がスピン洗浄ステップで除去されます。最後に、結合したDNAが水またはトリス-EDTA緩衝液で溶出されます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、DNA抽出を実施するためのフェノールおよびクロロホルムの標準的な使用と比較して、本質的に安全性が向上した化学的性質を有します。
アプリケーション
DNAは、制限酵素消化、クローニング、PCR、変態、転写、従来および自動シーケンスなどの用途ですぐに使用できます。
特徴および利点
  • 30分未満で精製されたプラスミドDNA
  • 最大15 μgのプラスミドDNAを精製
  • 検出可能なゲノムDNAまたはRNA汚染なし
  • フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈殿は不要
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genelutehpをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Timothy A Scott et al.
Cell, 169(3), 442-456 (2017-04-22)
Fluoropyrimidines are the first-line treatment for colorectal cancer, but their efficacy is highly variable between patients. We queried whether gut microbes, a known source of inter-individual variability, impacted drug efficacy. Combining two tractable genetic models, the bacterium E. coli and the nematode C. elegans
Genetic determinants of resistance to fusidic acid among clinical bacteremia isolates of Staphylococcus aureus.
Lannergard J
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(5), 2059-2065 (2009)
Comparison of three molecular methods for the detection of pilchard herpesvirus in archived paraffin-embedded tissue and frozen tissue.
Crockford M
Diseases of Aquatic Organisms, 82(1), 37-44 (2008)
Ky V Hoang et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1695-1695 (2017-09-29)
Francisella tularensis (F. tularensis) is the causative agent of tularemia and is classified as a Tier 1 select agent. No licensed vaccine is currently available in the United States and treatment of tularemia is confined to few antibiotics. In this
Cloning and Characterization of Serine-rich Entamoeba histolytica Protein Gene from an Iranian E. histolytica Isolate
Sima Rasti
Pakistan journal of biological sciences: PJBS, 9, 654-658 (2006)
プロトコル
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.