安全性情報
R6148
Sigma-Aldrich
RNase A 溶液
別名:
GenElute RNAse A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.52
由来生物
bovine pancreas
品質水準
フォーム
liquid
比活性
1500 units/mL
3000 units/mL
濃度
20 mg/mL in Tris buffer
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
room temp
遺伝子情報
詳細
リボヌクレアーゼA(RNase A)は、2つの「耳たぶ」状に配置された3つのαらせんと7つのβ鎖からなるタンパク質であり、原型的なドメインスワッピングタンパク質として重要です。RNase Aは、その多様なオリゴマー状態がよく知られています。RNase Aファミリーの名前はウシ膵臓RNase Aに由来します。また、RNase Aファミリーは脊椎動物に特異的です。ヒトにおいては、このファミリーは8つの機能的メンバーを含み、生物学的関連性を示します。
GenEluteキットでサンプル調製します。
アプリケーション
RNase A溶液は次の用途で使用されています:
  • Hep-2細胞のアポトーシスアッセイ
  • メチル化DNAの比色定量のため
  • DNAおよびRNA抽出
  • DNAラダリング分析
  • 細胞周期分析
  • フローサイトメトリー用に細胞を培養するためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として
生物化学的/生理学的作用
リボヌクレアーゼAあるいはウシ膵臓リボヌクレアーゼA(RNase A)酵素は、ピリミジン残基の3′側で一本鎖RNAを切断できる特異的能力を示すエンドリボヌクレアーゼです。124アミノ酸を有するこのエンドヌクレアーゼは、遺伝子重複、細胞代謝、およびがん治療において重要な役割を果たします。この過剰発現は、複数の種類のがんと密接に結び付いています。そのため、RNase Aは悪性腫瘍診断のための新しいバイオマーカーになることが期待されており、また新薬発見のための特定のターゲットとしても使用されています。RNase Aは、一般にプラスミドDNAの分離に使用されています。
調製ノート
使用要件については、キットの手順を参照してください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
サンプル調製
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
R6148PROC:
R6148-BULK:
R6148-.6ML-KC:
R6148-25ML:
R6148-VAR:
R6148-2ML:
R6148-.1ML-KC:
R6148-.2ML:
R6148-1.5ML:
R6148-2.5ML-KC:
R6148-2.5ML:
R6148-PH:
R5636-5X1ML-PW:
R6148-1.2ML:
R6148-.2ML-KC:
R6148-.6ML:
R6148-BULK-SP:
R6148-8ML:
R6148-.25ML-KC:
R6148-1.7ML:
R6148-25ML-CO:
R6148-8ML-KC:
R6148-2ML-KC:
R6148-4ML:
R6148-1.5ML-KC:
R6148-1.7ML-KC:
R6148-.25ML:
R6148-1.2ML-KC:
R6148-.4ML:
R6148-4ML-KC:
R6148-.1ML:
R6148-25ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nimesulide inhibits proliferation and induces apoptosis of pancreatic cancer cells by enhancing expression of PTEN
Chu M, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 16(1), 370-376 (2018)
Homogeneous electrochemiluminescence biosensor for the detection of RNase A activity and its inhibitor
Jiancong N, et al.
Analytical Chemistry, 91, 14751-14756 (2019)
Determination of the presence of 5-methylcytosine in Paramecium tetraurelia
Singh A, et al.
PloS one, 13(10), e0206667-e0206667 (2018)
Taotao Shou et al.
Molecular medicine reports, 19(2), 1049-1055 (2018-11-30)
MicroRNAs (miRNAs) are acknowledged as essential regulators in human cancer types, including glioblastoma (GBM). However, the functions of microRNA‑3666 (miR‑3666) in GBM remain unclear. In the present study, it was identified that the expression of miR‑3666 was significantly downregulated in
Bovine Pancreatic Ribonuclease A: Oxidative and Conformational Folding Studies
Scheraga HA, et al.
Methods in Enzymology, 341, 189-221 (2001)