Merck
NA0410
Sigma-Aldrich
GenElute HP エンドトキシンフリープラスミドマキシプレップキット
greener alternative
sufficient for 25 preparations
別名:
Gen Elute, GenElute エンドトキシンフリー プラスミド精製キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 25 preparations
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA extraction: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GenElute HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep キットは組換え E. coli 培養物からエンドトキシン不含プラスミド DNA を単離するための簡単で迅速な方法を提供します。キットには真空フォーマットが使用されており、細菌溶解物の迅速な除去のためのフィルターカラムおよびプラスミド DNA 捕捉のためのシリカカラムが含まれます。当社独自の溶液がプラスミド DNA を結合カラムに結合させ、エンドトキシンの吸着を防ぎます。この技術により、1 μg のプラスミド DNA あたり 0.1 ユニット未満のエンドトキシンレベルを一貫して達成することが可能です。
高品質のエンドトキシン不含 DNA は、エンドトキシン感受性細胞によるトランスフェクションを含む最も要求の厳しいアプリケーションにもそのまますぐ使用することができます。
アプリケーション
GenEluteハイパフォーマンスエンドトキシンフリープラスミドマキシプレップキット(HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit)は、ブタ肝臓から、また、コンピテント大腸菌セルからのプラスミドの単離に使用されています。
特徴および利点
  • 最高 0.1 Eu/μg のエンドトキシンレベルの、最大 1.2 mg の高コピー数プラスミド DNA
  • わずか 35 分で細胞ペレットから精製プラスミドが得られます
  • 便利な真空フォーマット
原理
組み換え大腸菌(E. coli)のオ-バ-ナイト培液を遠心して大腸菌を回収し、改変アルカリSDS溶解法で溶解します。ライセ-トを濾過によって清澄化し、エンドトキシンフリ-プラスミドの抽出に最適化されたBinding Solutionを添加します。このとき、プラスミドDNAはシリカ膜に結合しますが、エンドトキシンは結合しません。次に、洗浄を2回行なって夾雑物を除去します。最後に、結合させたDNAをEdotoxin-Free Waterで溶出させます。得られたプラスミドDNAは、主としてス-パ-コイル構造を取っています。ゲノムDNAおよびRNAは、臭化エチジウム染色アガロ-スゲル電気泳動では検出されません。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genelutehpをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Successful liver-directed gene delivery by ERCP-guided hydrodynamic injection (with videos)
Kumbhari V, et al.
Gastrointestinal Endoscopy, 88(4), 755-763 (2018)
Towards a metalloprotease-DNA vaccine against piscine cryptobiosis caused by Cryptobia salmositica
Tan CW, et al.
Parasitology Research, 102(2), 265-275 (2008)
João M Furtado et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(11), 6856-6862 (2012-09-07)
Toxoplasma gondii, the parasite responsible for ocular toxoplasmosis, accesses the retina from the bloodstream. We investigated the dendritic cell as a potential taxi for T. gondii tachyzoites moving across the human retinal endothelium, and examined the participation of adhesion molecules
Paul A Beare et al.
Journal of bacteriology, 191(5), 1369-1381 (2008-12-31)
Coxiella burnetii is a gram-negative obligate intracellular bacterium and the causative agent of human Q fever. The lack of methods to genetically manipulate C. burnetii significantly impedes the study of this organism. We describe here the cloning and characterization of
Keith Hansen et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (64)(64), e3304-e3304 (2012-06-27)
Genome editing is a powerful technique that can be used to elucidate gene function and the genetic basis of disease. Traditional gene editing methods such as chemical-based mutagenesis or random integration of DNA sequences confer indiscriminate genetic changes in an
関連コンテンツ
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit isolates endotoxin-free plasmid DNA in 35 minutes, meeting industry standards.