Merck
PLEX15
Sigma-Aldrich
GenElute エンドトキシンフリープラスミド抽出マキシプレップキット
greener alternative
sufficient for 15 purifications
別名:
GenEluteエンドトキシンフリー プラスミドキット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 15 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GenElute Endotoxin-Free Plasmid Kit(GenEluteエンドトキシンフリープラスミドキット)は、高効率トランスフェクションのための≤0.1 EU/μg DNAが備わっており、プラスミドDNAを精製するためのシンプルで迅速、費用対効果の高い方法をもたらします。エンドトキシン(リポ多糖またはLPSとも呼ばれる)は、しばしばプラスミドDNAと同時精製され、エンドトキシン感受性細胞株のトランスフェクション効率が大幅に低下します。
組換えE. coli(大腸菌)は、一晩培養物から遠心分離により回収され、改変アルカリSDS溶解手順にかけられて、透明な溶解物が生成します。エンドトキシンは、シンプルな抽出相分離ステップで透明溶解液から除去されます。プラスミドDNAは、高濃度の塩の存在下でシリカに吸着させることによりさらに精製されます。簡単な遠心-洗浄ステップの後、結合したプラスミドDNAはエンドトキシンフリーの水中で溶出されます。5~40 mLの培養液から最大250 μgのエンドトキシンフリーのプラスミドDNAが調製される場合があります。
回収されたプラスミドDNAは、主にスーパーコイルの形になっています。本DNAは、トランスフェクション、制限酵素による消化、クローニング、配列決定およびPCR増幅などの下流アプリケーションにすぐに使用できます。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
アプリケーション
The kit has been used to purify plasmid DNA for high efficiency transfection.
特徴および利点
  • 高いトランスフェクション効率と収率
  • エンドトキシンフリーのプラスミドDNAを最大250 μg(≤0.1 EU/μg DNAA)まで精製
  • 高速かつシンプルな最大12回のプレップが2時間未満で可能
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Registered report: Melanoma genome sequencing reveals frequent PREX2 mutations
Denise Chroscinski
eLife, 3, e04180-e04180 (2014)
ErbB4 expression in neural progenitor cells (ST14A) is necessary to mediate neuregulin-1beta1-induced migration.
Gambarotta G
The Journal of Biological Chemistry, 279(47), 48808-48816 (2004)
Registered report: Senescence surveillance of pre-malignant hepatocytes limits liver cancer development
Samrrah Raouf
eLife, 4, e04105-e04105 (2015)
Registered report: tumour vascularization via endothelial differentiation of glioblastoma stem-like cells
Denise Chroscinski
eLife, 4, e04363-e04363 (2015)
Ming-Wei Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(36), 13538-13543 (2008-09-04)
H5N1 influenza viruses have spread extensively among wild birds and domestic poultry. Cross-species transmission of these viruses to humans has been documented in over 380 cases, with a mortality rate of approximately 60%. There is great concern that a H5N1